Learn More
Gibco™ RPMI 1640 Medium (ATCC-Modifikation)
GREENER_CHOICE
Ursprünglich zur Züchtung leukämischer Humanzellen in Suspension und als Monolayer entwickelt
Marke:  Gibco™ A1049101
69.64 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24273" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 11504566
  • 80.75 CHF / 500 Milliliter
Krebsforschungskampagne
Aktionscode 24147 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Requires : Supplementierung
Beschreibung
Beschreibung
Roswell Park Memorial Institute (RPMI) 1640 Medium wurde seitdem für eine Reihe von Säugetierzellen wie HeLa, Jurkat, MCF-7, PC12, PBMC, Astrozyten und Karzinome als geeignet befunden.
  • Unterscheidet sich eindeutig von anderen Medien, da es das Reduktionsmittel Glutathion sowie hohe Konzentrationen an Vitaminen enthält.
  • Enthält Biotin, Vitamin B12 und PABA, die nicht in Eagle's Minimal Essential Medium bzw. Dulbecco's Modified Eagle Medium (DMEM) enthalten sind
  • Die Vitamine Inosit und Cholin sind in sehr hohen Konzentrationen vorhanden
  • Modifiziert durch ATCC, um hohe Glukose-, niedrige Natriumbikarbonat-, Natriumpyruvat-, HEPES-, niedrige L-Glutamin- und Phenolrot-Gehalte zu enthalten
  • Enthält keine Proteine, Lipide oder Wachstumsfaktoren
  • Deshalb ist eine Supplementierung, meist mit 10 % fötalem Kälberserum (FKS), erforderlich
  • Nutzt ein Puffersystem mit Natriumbikarbonat (1,5 g/l) und erfordert daher eine Umgebung von 5 bis 7 % CO2 zur Aufrechterhaltung des physiologischen pH-Werts.
Zellkultur, Säugetierzellkultur
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Compliance
RPMI 1640 Medium wird in einer cGMP-konformen Einrichtung in Grand Island, New York (USA), hergestellt. Die Produktion(sanlage) ist von der US-Arzneimittelbehörde FDA als Hersteller medizinischer Geräte zugelassen und ISO 13485-zertifiziert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
HeLa, Jurkat, MCF-7, PC-12, PBMC, Astrozyten und Karzinome
Ohne Stoffe tierischen Ursprungs
Flüssig
Standard-Serumzugabe
Hoher Glukosegehalt, Glutamin, HEPES, Phenolrot, Natriumpyruvat, Geringe Konzentration von Natriumhydrogencarbonat
Gibco™
Raumtemperatur
Leukämische Zellen
1 X
RPMI 1640 Medium (Roswell Park Memorial Institute 1640 Medium)
Steril gefiltert
cGMP-compliant under the ISO 13485 standard
500 mL
Lagerbedingungen: 2 bis 8 °C. Vor Licht schützen.
Versandbedingungen: Haltbarkeit bei
Umgebungstemperatur: 12 Monate ab Herstellungsdatum
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2276961 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberA1049101
Chargennummer2413330 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberA1049101
Chargennummer2458465 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberA1049101
Chargennummer2459559 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberA1049101
Chargennummer2509008 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberA1049101
Aktionen
Aktionen
  • Mehrere Hersteller
    Sparen Sie kräftig bei wichtigen Produktenfür die Krebsforschung
    Aktionscode24147
    Gültig bis zum2025-07-31
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Gibco™ RPMI 1640 Medium (ATCC-Modifikation) > 500 ml