Learn More
Gibco™ RPMI 1640 Medium Artikelnummer.: 15364138
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Gibco™ RPMI 1640 Medium
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 15364138
500 mL, 500 Milliliter
Click to view available options
Menge:
100 mL
500 mL
1.000 mL
Packungsgröße:
100 Milliliter
1000 Milliliter
500 Milliliter
Artikelnummer. 15364138
Marke: Gibco™ 11875093
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Benötigt
Supplementierung
Ursprünglich zur Züchtung leukämischer Humanzellen in Suspension und als Monolayer entwickelt
Das Roswell Park Memorial Institute (RPMI) 1640 Medium ist für eine Reihe von Säugetierzellen wie HeLa, Jurkat, MCF-7, PC12, PBMC, Astrozyten und Karzinome geeignet.
  • RPMI ist wie folgt modifiziert: mit L-Glutamin, Phenolrot; ohne HEPES
  • Unterscheidet sich eindeutig von anderen Medien, da es das Reduktionsmittel Glutathion sowie hohe Konzentrationen an Vitaminen enthält.
  • Enthält Biotin, Vitamin B12 und PABA, die nicht in Eagle's Minimal Essential Medium bzw. Dulbecco's Modified Eagle Medium (DMEM) enthalten sind
  • Die Vitamine Inosit und Cholin sind in sehr hohen Konzentrationen vorhanden
  • Enthält keine Proteine, Lipide oder Wachstumsfaktoren
  • Deshalb ist eine Supplementierung erforderlich, üblicherweise mit 10 % fötalem Kälberserum (FKS).
  • Verwendet ein Puffersystem mit Natriumhydrogencarbonat (2,0 g/l) und erfordert daher eine Umgebung mit 5 bis 10 % CO2 zur Aufrechterhaltung des physiologischen pH-Werts.
  • Nachhaltige Verpackung
Zellkultur, Säugetierzellkultur
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Vorteile von Greener Choice
  • Umweltvorteile umfassen:
    • Recycelbar
    • Quellenreduzierung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zelllinie HeLa, Jurkat, MCF-7, PC-12, PBMC, Astrozyten und Karzinome
Zelltyp Leukämische Zellen
Klassifikation Ohne Stoffe tierischen Ursprungs
Konzentration 1 X
Form Flüssig
Produkttyp RPMI 1640 Medium (Roswell Park Memorial Institute 1640 Medium)
Serum Level Standard-Serumzugabe
Sterilität Steril gefiltert
Sterilization Method Sterile-filtered
Mit Additiven Glutamin, Phenolrot
Ohne Additive Keine HEPES, Ohne Natriumpyruvat
Fertigungsqualität, Herstellungsqualität cGMP-compliant under the ISO 13485 standard
Produktlinie Gibco™
Menge 500 mL
Versandbedingung Raumtemperatur
Inhalt und Lagerung Lagerbedingungen: 2 °C bis 8 °C (vor Licht schützen)
Versandbedingungen: Haltbarkeit bei
Raumtemperatur: 12 Monate ab Herstellungsdatum
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Artikelnummer
Chargennummer3047859 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Artikelnummer11875176,11875101,11875168,11875-093,11875085
Chargennummer2572154 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Artikelnummer11875176,11875101,11875168,11875-093,11875085
Chargennummer2592088 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Artikelnummer11875176,11875101,11875168,11875-093,11875085
Chargennummer2591984 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Artikelnummer11875176,11875101,11875168,11875-093,11875085
Chargennummer2592092 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Artikelnummer11875176,11875101,11875168,11875-093,11875085
Für die Verwendung in der Forschung oder die Weiterverarbeitung. Nicht zur Diagnosestellung oder direkten Anwendung bei Menschen oder Tieren geeignet.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Gibco™ RPMI 1640 Medium >