Learn More
Gibco™ Kaninchenserum
GREENER_CHOICE
Standard (sterilfiltriert)
69.00 CHF - 264.00 CHF
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Lagerbedingungen: ≤ -10 ° C
Versandbedingungen: Gefroren
Age max. 6 Monate
Spezies Rabbit
Herkunftsland Vereinigte Staaten
Form Flüssig
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
11550516
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Gibco™
16120099
100 ml
69.00 CHF
100 Milliliter
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11560516
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Gibco™
16120107
500 ml
264.00 CHF
500 Milliliter
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Serum-Kategorie: Spezial
  • Herkunft: Vereinigte Staaten
  • Alter: 6 Monate oder weniger
Zellkultur, Säugetierzellkultur
Bestellinformation
Versandbedingung: Trockeneis
Spezifikation
Spezifikation
Lagerbedingungen: ≤ -10 ° C
Versandbedingungen: Gefroren
Rabbit
Flüssig
Standard (sterilfiltriert)
Nachhaltige Verpackung
gefroren
max. 6 Monate
Vereinigte Staaten
Kaninchenserum
Steril
Gibco™
Dokumentation
Product Certifications
Zur Verwendung für In-vitro-Diagnosen