Learn More
Gibco™ Kaninchenserum
Standard (sterilfiltriert)
Marke: Gibco™ 16120107
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Serum-Kategorie: Spezial
- Herkunft: Vereinigte Staaten
- Alter: 6 Monate oder weniger
Zellkultur, Säugetierzellkultur
Bestellinformation
Versandbedingung: Trockeneis
Spezifikation
Lagerbedingungen: ≤ -10 ° C Versandbedingungen: Gefroren |
|
Rabbit | |
Flüssig | |
500 ml | |
Steril | |
Gibco™ |
max. 6 Monate | |
Vereinigte Staaten | |
Kaninchenserum | |
Standard (sterilfiltriert) | |
Nachhaltige Verpackung | |
gefroren |
Zur Verwendung für In-vitro-Diagnosen