Learn More
Gibco™ Starterkit für Prostatakrebszellkulturen, Europa
Click to view available options
Menge:
1 Kit
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Gibco Starterkits für Krebszellkulturen bieten Forschern ein praktisches Reagenzienpaket für die Kultur und Transfektion von Krebszelltypen, die häufig in der Krebsforschung verwendet werden. Starterkits für Krebszellkulturen sind derzeit für Brust-, Lungen-, Prostata- und Leberkrebszellen erhältlich.
- Jedes Starterkit enthält die folgenden Produkte für die Kultur und Transfektion von Krebszellen: Basalmedien, fötales Kälberserum, Penicillin-Streptomycin, TrypLE Express Enzym, Lipofectamine 3000 Transfektionsreagenz, Opti-MEM I
- Die Starterkits für Krebszellkulturen enthalten die am häufigsten verwendeten Reagenzien, die Ihnen helfen, Ihre Krebszellkultur schnell zu starten und erfolgreiche Transfektionen zu erzielen, basierend auf einer Übersichtsarbeit von Hunderten von Veröffentlichungen zur Krebsforschung, in denen die folgenden Zelllinien verwendet wurden: Prostatakrebs: DU145, PC-3, LNCaP, Lungenkrebs: A549, NCI-H975, PC-14, NCI-H1299, Brustkrebs: MCF-7, MDA-MB-231, T-47D, BT-474, Leberkrebs: HEP G2, Hep 3B
- Die Starterkits für Krebszellkulturen enthalten auch ein empfohlenes Protokoll für die Kultur, Dissoziation (Zellpassage) und Transfektion der am häufigsten veröffentlichten Krebszelllinien. Mit diesen Starterkits, deren Komponenten auch separat erworben werden können, können Sie sich sicher sein, dass Sie Ihre Experimente schnell starten können.
Spezifikation
Spezifikation
| Zelltyp | Krebszellen |
| Produkttyp | Kultur-Starter-Kit |
| Sterilität | Steril gefiltert |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Säugetierzellkultur |
| Menge | 1 Kit |
| Versandbedingung | Freigegeben für den Versand ohne Kühlung oder auf nassem Eis oder Trockeneis |
| Format | Kit |
| Inhalt und Lagerung | • RPMI 1640 Medium, mit GlutaMAX Supplement (bei 2 – 8 °C lagern) • fötales Kälberserum, qualifiziert, One Shot™ Format, EU-zugelassen, Herkunft Südamerika (bei -5 bis -30 °C lagern) • Penicillin-Streptomycin (10.000 U/ml) (bei -5 bis -30 °C lagern) • TrypLE Express Enzym (1x), kein Phenolrot (bei Raumtemperatur lagern) • Lipofectamine 3000 Transfektionsreagenz (bei 2 – 8 °C lagern) • Opti-MEM I serumreduziertes Medium (bei 2 – 8 °C lagern) |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Gibco™ Starterkit für Prostatakrebszellkulturen, Europa >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur