Learn More
Gibco™ Penicillin-Streptomycin (10.000 U/ml)
Zur Prävention bakterieller Kontaminationen von Zellkulturen durch die effektive Kombinationswirkung auf grampositive und gramnegative Bakterien.
Marke:  Gibco™ 15140163
501.60 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21971" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15276355
  • 556.00 CHF / 20 Packungen
Verfügbar ab: 20-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Das ursprünglich aus dem Pilz Penicillium gewonnene Penicillin wirkt direkt, indem es den Neuaufbau der bakteriellen Zellwand stört, sowie indirekt, indem es die Freisetzung von Enzymen auslöst, die die Zellwand verändern. Streptomycin wurde ursprünglich aus Streptomyces griseus isoliert. Es wirkt, indem es sich an die 30S-Untereinheit des bakteriellen Ribosoms anlagert, was zu einer Hemmung der Proteinsynthese und anschließendem Absterben anfälliger Bakterien führt.
  • Enthält 10.000 Einheiten/ml Penicillin
  • 10.000 μg/ml Streptomycin in einem 10 mM Citratpuffer (für die pH-Stabilität)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Lagerbedingungen: -5 bis -20 °C
Versandbedingungen: Trockeneis
Haltbarkeit: 12 Monate ab Herstellungsdatum
Flüssig
Steril gefiltert
Gibco™
100 X
Antibiotikum
Zur Prävention von Zellkulturkontaminationen
20 x 100 mL