Learn More
Gibco™ Penicillin-Streptomycin (10.000 U/ml)
Zur Prävention bakterieller Kontaminationen von Zellkulturen durch die effektive Kombinationswirkung auf grampositive und gramnegative Bakterien.
Marke:  Gibco™ 15140148
24.88 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24156" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11568876
  • 28.57 CHF / 20 Milliliter
Lager vorrätig
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Das ursprünglich aus dem Pilz Penicillium gewonnene Penicillin wirkt direkt, indem es den Neuaufbau der bakteriellen Zellwand stört, sowie indirekt, indem es die Freisetzung von Enzymen auslöst, die die Zellwand verändern. Streptomycin wurde ursprünglich aus Streptomyces griseus isoliert. Es wirkt, indem es sich an die 30S-Untereinheit des bakteriellen Ribosoms anlagert, was zu einer Hemmung der Proteinsynthese und anschließendem Absterben anfälliger Bakterien führt.
  • Enthält 10.000 Einheiten/ml Penicillin
  • 10.000 μg/ml Streptomycin in einem 10 mM Citratpuffer (für die pH-Stabilität)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Lagerbedingungen: -5 bis -20 °C
Versandbedingungen: Haltbarkeit
Tiefkühlprodukte: 12 Monate ab Herstellungsdatum
Flüssig
Steril gefiltert
Zur Prävention von Zellkulturkontaminationen
Trockeneis
100X
Antibiotikum
Sterile-filtered
20 mL
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer243335 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog Number15140148,15140122
Chargennummer2585651 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog Number15140148,15140122
Chargennummer203043 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog Number15140148,15140122
Chargennummer2585619 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog Number15140148,15140122
Chargennummer2585609 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog Number15140148,15140122
Sonderangebote
Sonderangebote
  • Mehrere Hersteller
    Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.
    Aktionscode: 24156
    Gültig bis zum2025-06-30
    Top-Angebot
    *Rabatt gilt für Bestellungen, die bei Fisher Scientific zwischen dem 01.05.2025 und dem 30.06.2025 eingehen und bei denen der Promotion-Code sowie die entsprechende(n) Artikelnummer(n) aus der Promotion angegeben sind. Der Rabatt wird auf den Listenpreis gewährt, der zum Zeitpunkt des Empfangs der Bestellung gültig ist. Promotions können nicht mit anderen Rabatten oder Verkaufsaktionen kombiniert werden. Das Angebot gilt nicht, falls es durch Gesetze und Verordnungen auf Bundes-, Landes-, Regions- oder lokaler Ebene oder behördliche / institutionelle Vorschriften verboten, lizenziert oder eingeschränkt ist. Es kann sein, dass weitere Einschränkungen gelten.
    Geschäftsbedingungen Siehe Details der Promotion
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Gibco™ Penicillin-Streptomycin (10.000 U/ml) > 20 ml