Learn More
Gibco™ PBS, pH 7,2
Balanced Salt Solution kommt bei einer Vielzahl von Zellkulturanwendungen zum Einsatz. Dazu gehören das Waschen von Zellen vor der Dissoziation, der Transport von Zellen und Gewebe, das Verdünnen von Zellen für Zellzählungen und die Vorbereitung von Reagenzien.
Marke: Gibco™ 20012027
32.41 CHF gültig bis 2025-07-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24135" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Zum Ausspülen von Chelatoren aus Kulturen vor der Zelldissoziation ohne Calcium und Magnesium formuliert
- Hergestellt ohne Calcium, Magnesium und Phenolrot
- Ohne Stoffe tierischen Ursprungs
- Die vollständige Zusammensetzung ist verfügbar
- Nachhaltige Verpackung
Zellkultur, Säugetierzellkultur
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Spezifikation
Ohne Natriumpyruvat | |
Weiß | |
1 X | |
Phosphatgepufferte Salzlösung (PBS) | |
Phosphatgepufferte Salzlösung | |
280 bis 320 mOsm/kg | |
Kein Phenolrot | |
Steril gefiltert | |
cGMP-compliant under the ISO 13485 standard |
Ohne Stoffe tierischen Ursprungs | |
Lagerbedingungen: 15 – 30 °C Versandbedingungen: Raumtemperatur Haltbarkeit: 24 Monate ab Herstellungsdatum |
|
Gibco™ | |
500 mL | |
Säugetierzellkultur | |
7,2 | |
Raumtemperatur | |
Flüssig |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
3096203 | Analysenzertifikat | 31/01/2025 | 20012043,20012027 |
2647463 | Analysenzertifikat | 29/01/2025 | 20012043,20012027 |
2537194 | Analysenzertifikat | 29/01/2025 | 20012043,20012027 |
2647465 | Analysenzertifikat | 29/01/2025 | 20012043,20012027 |
2537136 | Analysenzertifikat | 29/01/2025 | 20012043,20012027 |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Spotlight
Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.Aktionscode: 24156Gültig bis zum: 2025-06-30
-
Mehrere Hersteller
Krebsforschungskampagne
Sparen Sie kräftig bei wichtigen Produktenfür die KrebsforschungAktionscode: 24147Gültig bis zum: 2025-07-31
Neues Angebot Jetzt sparen -
Mehrere Hersteller
Steigern Sie Ihre Getränketests mit Präzisionslösungen
Erhalten Sie erstaunliche Einsparungen bei Produkten für Ihre AnalysenAktionscode: 24135Gültig bis zum: 2025-07-13
Neues Angebot Sparen Sie bis zu 85%
Für die Verwendung in der Forschung oder die Weiterverarbeitung. Nicht zur Diagnosestellung oder direkten Anwendung bei Menschen oder Tieren geeignet.