Learn More
Gibco™ PBS (10x), pH 7,4
Balanced Salt Solution kommt bei einer Vielzahl von Zellkulturanwendungen zum Einsatz. Dazu gehören das Waschen von Zellen vor der Dissoziation, der Transport von Zellen und Gewebe, das Verdünnen von Zellen für Zellzählungen und die Vorbereitung von Reagenzien.
71.75 CHF
Spezifikation
Zusatzstoff | Ohne Natriumpyruvat |
---|---|
Klassifikation | Ohne Stoffe tierischen Ursprungs |
Farbe | Weiß |
Inhalt und Lagerung | Lagerbedingungen: 15 °C bis 30 °C Versandbedingungen: Raumtemperatur Haltbarkeit: 24 Monate ab Herstellungsdatum |
Verdünnung | 10 X |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
12579099
![]() |
Gibco™
70011044 |
500 mL |
71.75 CHF
500 Milliliter |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
- Damit das Ausspülen von Chelatoren aus der Kultur vor der Zelldissoziation möglich wird, enthält phosphatgepufferte Kochsalzlösung (PBS) kein Calcium und Magnesium
- Konzentrierte Formen von Gibco PBS erfordern möglicherweise eine Einstellung des pH-Wertes zum Zeitpunkt der Verdünnung
- 10 x konzentrierte PBS wird wie folgt hergestellt: ohne Calcium, Magnesium oder Phenolrot
- Ohne Stoffe tierischen Ursprungs
- Die vollständige Zusammensetzung ist verfügbar
- Nachhaltige Verpackung
Zellkultur, Säugetierzellkultur
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Spezifikation
Ohne Natriumpyruvat | |
Weiß | |
10 X | |
Phosphatgepufferte Salzlösung (PBS) | |
Säugetierzellkultur | |
7,4 | |
Raumtemperatur | |
Flüssig |
Ohne Stoffe tierischen Ursprungs | |
Lagerbedingungen: 15 °C bis 30 °C Versandbedingungen: Raumtemperatur Haltbarkeit: 24 Monate ab Herstellungsdatum |
|
Gibco™ | |
Phosphatgepufferte Salzlösung | |
2800 bis 3100 mOsm/kg | |
Kein Phenolrot | |
Steril gefiltert | |
cGMP-compliant under the ISO 13485 standard |
Für die Verwendung in der Forschung oder die Weiterverarbeitung. Nicht zur Diagnosestellung oder direkten Anwendung bei Menschen oder Tieren geeignet.