Learn More
Gibco™ PB-MAX™ Karyotypisierungsmedium
Vollständig ergänztes Medium, das für die kurzfristige Kultur von Lymphozyten in peripherem Blut für zytogenetische Studien und In-vitro-Diagnostikverfahren entwickelt wurde
Marke: Gibco™ 12557021
306.85 CHF gültig bis 2025-07-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24135" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Gebrauchsfertige Zusammensetzung
- Wirkungs- und Qualitätskontrolle
- Klassische Formulierung
- Nachhaltige Verpackung
1X Medium ist ein gefrorenes Medium, das nach dem Auftauen einsatzbereit ist. Es sind keine Zusätze erforderlich. Aufgetautes Medium kann bis zu 14 Tage lang bei 2 °C bis 8 °C gelagert werden.
Wirkungs- und Qualitätskontrolle
Jede Charge wird von einem zertifizierten US-Referenz-Zytogenetiklabor auf ihre Leistung getestet, um eine gleichbleibend hohe Leistung zu gewährleisten. Periphere Blutlymphozyten von einem normalen erwachsenen Spender werden 72 Stunden lang im Gibco PB-MAX Karyotypisierungsmedium kultiviert, bevor der mitotische Index und die Auflösung von Chromosomenstreifen gemessen werden. Darüber hinaus wird jede Charge auf Sterilität, pH-Wert, Osmolalität und Mykoplasma getestet.
Klassische Zusammensetzung
Gibco PB-MAX Karyotypisierungsmedium ist ein optimiertes RPMI 1640-Medium, das mit fötalem Kälberserum (FBS), L-Glutamin und Phytohämagglutinin (PHA) ergänzt wird. Gibco PB-MAX Karyotypisierungsmedium basiert auf Formulierungen, die im Laborhandbuch des Verbands für zytogenetische Technologen für die Kultur der Lymphozyten im peripheren Blut für die zytogenetische Analyse referenziert werden.
Zellanalyse, Zellkultur, Zellproliferation, Zellviabilität, -proliferation und -funktion, Klinische, Klinische und Translationale Forschung, Zytogenetik, Karyotypisierung, Säugetierzellkultur
Bestellinformation
Versandbedingung: Trockeneis
Compliance
Hergestellt in einer cGMP-konformen Einrichtung in Grand Island, New York (USA). Die Einrichtung ist von der US-Arzneimittelbehörde FDA als Hersteller medizinischer Geräte zugelassen und ISO 13485-zertifiziert.
Spezifikation
L-Glutamin | |
Lagerbedingungen: -5 C bis -20° C. Vor Licht schützen Versandbedingungen: Haltbarkeit Tiefkühlprodukte: 12 Monate ab Herstellungsdatum |
|
PB-MAX™ | |
500 mL | |
Zellviabilität; Proliferation und -funktion; klinische und translationale Forschung; Säugetierzellkultur | |
Standardserum | |
Steril gefiltert |
Rot | |
1 X | |
Karyotypisierungsmedium | |
Human | |
Lymphozyten | |
Trockeneis | |
Flüssig |
Zur Verwendung in der In-vitro-Diagnostik.