Learn More
Gibco™ Donor Bovine Serum, New Zealand Origin
GREENER_CHOICE
Generell von Kälbern im Alter von 12 bis 24 Monaten gesammelt und steril filtriert.
Marke:  Gibco™ 16030074
Artikelnummer. 11500516
  • 155.00 CHF / 500 Milliliter
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Beschreibung
Gibco™ Seren bieten einen ausgezeichneten Wert für die allgemeine Zellkultur, die Spezialforschung und spezifische Assays. Sie erhalten das Vertrauen von Forschern mit gleichbleibender Qualität, die ihren Forschungsanforderungen und ihrem Budget gerecht wird.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Lagerbedingungen: ≤ -10 ° C
Versandbedingungen: Gefroren
12 bis 36 Monate
Flüssig
Rinderserum von Kälbern
Steril gefiltert
≤ 10 EU/mL
gefroren
Rind/Bovine
Neuseeland
Flasche
500 mL
Steril gefiltert
Gibco™
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Gibco™ Donor Bovine Serum, New Zealand Origin > 500 ml