Learn More
Gibco™ Serum neugeborener Kälber, hitzeinaktiviert, neuseeländischer Ursprung
GREENER_CHOICE
Sichere Seren für Zellkulturen mit geringstem viralen Risiko aus BSE-freien Regionen
Marke:  Gibco™ 26010074
95.33 CHF gültig bis 2025-06-21
Benutzen Sie den Promotions-Code "24112" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11530636
  • 143.00 CHF / 500 Milliliter
Erhalten Sie 3 für 2
Aktionscode 24112 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Benachrichtigungen:
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24112
Beschreibung
Beschreibung
  • Serum-Kategorie: Sicher
  • Herkunft: Neuseeland
  • Von Kälbern im Alter von maximal 14 Tagen gesammelt.
Zellkultur, Säugetierzellkultur
Bestellinformation
Versandbedingung: Trockeneis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Lagerbedingungen: ≤ -10 ° C
Versandbedingungen: Gefroren
Neugeborene (14 Tage oder weniger)
Flüssig
Rinderserum von neugeborenen Kälbern
hitzeinaktiviert
gefroren
Rind/Bovine
Neuseeland
Flasche
500 mL
Gibco™
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2762300 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog Number26010066,26010074
Chargennummer2537412 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog Number26010066,26010074
Chargennummer2563729 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog Number26010066,26010074
Chargennummer2537477 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog Number26010066,26010074
Chargennummer2557483 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog Number26010066,26010074
Aktionen
Aktionen
  • Mehrere Hersteller
    Exklusive Ersparnis, zeitlich begrenztes Angebot.
    Aktionscode: 24112
    Gültig bis zum2025-06-20
    Neues Angebot
    Jetzt sparen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Gibco™ Serum neugeborener Kälber, hitzeinaktiviert, neuseeländischer Ursprung > 500 ml
Für In-vitro-Diagnostik.