Learn More
Gibco™ Gentamicin (50 mg/ml)
Wasserlösliches Antibiotikum, das ursprünglich aus dem Pilz Micromonospora purpurea extrahiert wurde
Marke:  Gibco™ 15750060
109.64 CHF gültig bis 2025-05-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24127" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12664735
  • 130.00 CHF / 1 Stück
Lager vorrätig
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Gentamicin-Sulfat ist ein wasserlösliches Antibiotikum, das ursprünglich aus dem Pilz Micromonospora purpurea extrahiert wurde
  • Es wirkt, indem es sich an die 30S-Untereinheit des bakteriellen Ribosoms anlagert, was zu einer Hemmung der Protein-Synthese und zum anschließenden Absterben anfälliger Bakterien führt
  • Gibco™ Gentamicin ist wirksam gegen eine Vielzahl von gramnegativen und grampositiven Bakterien und wird für die Prävention einer bakteriellen Kontamination von Zellkulturen verwendet
  • Der empfohlene Konzentrationsbereich liegt zwischen 0,5 und 50 µg/ml
  • Bei 15 – 30 °C lagern
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Compliance
Hergestellt in einer cGMP-konformen Einrichtung, die von der US-Arzneimittelbehörde FDA als Hersteller von Medizinprodukten zugelassen und ISO 13485-zertifiziert ist.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Gentamicin
Yes
10 mL
Raumtemperatur
Flüssigkeit
50 mg/mL
Zur Prävention von Zellkulturkontaminationen
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2517944 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog Number15750060,15750078
Chargennummer2517946 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog Number15750060,15750078
Chargennummer2566990 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog Number15750060,15750078
Chargennummer2517942 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog Number15750060,15750078
Chargennummer2531003 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog Number15750060,15750078
Sonderangebote
Sonderangebote
  • Mehrere Hersteller
    Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.
    Aktionscode: 24156
    Gültig bis zum2025-06-30
    Top-Angebot
    *Rabatt gilt für Bestellungen, die bei Fisher Scientific zwischen dem 01.05.2025 und dem 30.06.2025 eingehen und bei denen der Promotion-Code sowie die entsprechende(n) Artikelnummer(n) aus der Promotion angegeben sind. Der Rabatt wird auf den Listenpreis gewährt, der zum Zeitpunkt des Empfangs der Bestellung gültig ist. Promotions können nicht mit anderen Rabatten oder Verkaufsaktionen kombiniert werden. Das Angebot gilt nicht, falls es durch Gesetze und Verordnungen auf Bundes-, Landes-, Regions- oder lokaler Ebene oder behördliche / institutionelle Vorschriften verboten, lizenziert oder eingeschränkt ist. Es kann sein, dass weitere Einschränkungen gelten.
    Geschäftsbedingungen Siehe Details der Promotion
  • Mehrere Hersteller
    Entdecken Sie unser neues Angebot und erhalten Sie bis zu 70% Rabatt auf einige unserer beliebtesten Produkte.
    Aktionscode: 24127
    Gültig bis zum2025-05-31
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Gibco™ Gentamicin (50 mg/ml) > 10 ml