Learn More
Gibco™ MEM, Suspension, ohne Calcium, ohne Glutamin
GREENER_CHOICE
Minimum Essential Medium ist eines der am häufigsten verwendeten Zellkulturmedien.
Marke:  Gibco™ 11380037
90.49 CHF gültig bis 2025-07-04
Benutzen Sie den Promotions-Code "24147" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 10013082
  • 97.00 CHF / 500 Milliliter
Krebsforschungskampagne
Aktionscode 24147 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Requires : Supplementierung
Beschreibung
Beschreibung
MEM kann mit einer Vielzahl von in Suspension befindlichen sowie von adhärenten Säugetierzellen, einschließlich HeLa, BHK-21, 293, HEP-2, HT-1080, MCF-7, Fibroblasten und primären Ratten-Astrozyten, verwendet werden. MEM wurde von Harry Eagle entwickelt und basiert auf seiner früheren Zusammensetzung des Basal Medium Eagle (BME). Eine Reihe anderer Modifikationen von MEM folgten, darunter Glasgow's MEM, MEM α, DMEM und Temin's Modifikation.
  • Modifiziert wie folgt: Mit Earle-Salzen, Phenolrot; ohne L-Glutamin, HEPES, Kalzium
  • Die Formulierung wurde für die Verwendung mit Suspensionskulturen ohne Kalzium hergestellt
  • Enthält Earle-Salze für die Verwendung in einem CO2-Inkubator.
  • Hergestellt mit Earle's Salzen
  • Enthält keine Proteine, Lipide oder Wachstumsfaktoren
  • Deshalb ist eine Supplementierung, meist mit 10 % fötalem Kälberserum (FKS), erforderlich
  • Nutzt ein Puffersystem mit Natriumbikarbonat (2,2 g/l) und erfordert daher eine 5- bis 10-prozentige CO2-Umgebung zur Aufrechterhaltung des physiologischen pH-Werts
  • Nachhaltige Verpackung
Zellkultur, Säugetierzellkultur
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
HeLa, BHK-21, 293, HEP-2, HT-1080, MCF-7 und Fibroblasten
Ohne Stoffe tierischen Ursprungs
Flüssig
Standard-Serumzugabe
Geringe Glukosekonzentration, Phenolrot, Earle's Balanced Salt Solution (EBSS)
cGMP-compliant under the ISO 13485 standard
500 mL
Lagerbedingungen: 2 bis 8 °C. Vor Licht schützen
Versandbedingungen: Haltbarkeit bei
Raumtemperatur: 12 Monate ab Herstellungsdatum
Primäre Ratten-Astrozyten
1 X
MEM (Minimum Essential Medium)
Steril gefiltert
Kein Glutamin, Keine HEPES, Ohne Natriumpyruvat, Kein Calcium
Gibco™
Raumtemperatur
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2451838 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog Number11380037
Chargennummer2451840 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog Number11380037
Chargennummer2678955 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog Number11380037
Chargennummer2451842 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog Number11380037
Chargennummer2337563 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog Number11380037
Aktionen
Aktionen
  • Mehrere Hersteller
    Sparen Sie kräftig bei wichtigen Produktenfür die Krebsforschung
    Aktionscode24147
    Gültig bis zum2025-07-31
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Gibco™ MEM, Suspension, ohne Calcium, ohne Glutamin > 500 ml
Nicht geeignet für therapeutische Zwecke bei Menschen und Tieren. Zweckentfremdete Verwendung kann zu einem Verstoß gegen lokale gesetzliche Bestimmungen führen. Zur Verwendung in der In-vitro-Diagnostik.