Learn More
Gibco™ MEMα, Nukleoside, kein Phenolrot
Minimum Essential Medium wird häufig für die Kultur von Säugetierzellen sowie zur Selektion transfizierter DHFR-negativer Zellen verwendet.
Marke: Gibco™ 41061037
438.81 CHF gültig bis 2025-07-04
Benutzen Sie den Promotions-Code "24147" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Requires : Supplementierung
Beschreibung
- Minimum Essential Medium (MEM) α wird häufig für Säugetierzellkulturen sowie zur Selektion transfizierter DHFR-negativer Zellen verwendet.
- MEM α kann mit einer Vielzahl von Suspensions- und adhärenten Zellen von Säugetieren verwendet werden, einschließlich Keratinozyten, primären Ratten-Astrozyten und humanen Melanomzellen.
- Bei 2 °C bis 8 °C lichtgeschützt lagern
Wurde folgendermaßen modifiziert:
- Mit: Ribonukleosiden, Desoxyribonukleosiden, L-Glutamin
- Ohne: Phenolrot
Anwendung von MEM
- Bei Gibco™ MEM α handelt es sich um eine Modifikation des Minimum Essential Medium (MEM) mit nicht-essentiellen Aminosäuren, Natriumpyruvat, Liponsäure, Vitamin B12, Biotin und Ascorbinsäure.
- MEM α enthält keine Proteine, Lipide oder Wachstumsfaktoren. Daher ist eine Supplementierung erforderlich, üblicherweise mit 10 % fötalem Kälberserum (FKS).
- Verwendet ein Puffersystem mit Natriumhydrogencarbonat (2,2 g/l) und erfordert daher eine Umgebung mit 5 bis 10 % CO2 zur Aufrechterhaltung des physiologischen pH-Werts.
- MEM α ist ohne Nukleoside zur Verwendung als Selektionsmedium für DG44 und andere DHFR-negative Zellen erhältlich.
- Dieses Produkt wird mit Earle’s Salzen hergestellt.
Nur für Forschungszwecke: Nicht für diagnostische oder therapeutische Zwecke an Tieren und Menschen geeignet.
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Compliance
Gibco MEM α wird in einer cGMP-konformen Einrichtung hergestellt, die sich in Grand Island, New York, befindet. Die Einrichtung ist von der US-Arzneimittelbehörde FDA als Hersteller von Medizinprodukten zugelassen und ISO 13485-zertifiziert.
Spezifikation
HeLa, BHK-21, 293, HEP-2, HT-1080, MCF-7 und Fibroblasten | |
Ohne Stoffe tierischen Ursprungs | |
Flüssig | |
Standard-Serumzugabe | |
Sterile-filtered | |
Keine HEPES, Kein Phenolrot | |
Gibco™ | |
Raumtemperatur |
Primäre Ratten-Astrozyten | |
1 X | |
MEM α (Minimum Essential Medium α) | |
Steril gefiltert | |
Geringe Glukosekonzentration, Glutamin, Natriumpyruvat, Ribonukleoside, Desoxyribonukleoside | |
cGMP-compliant under the ISO 13485 standard | |
10 x 500 mL | |
Lagerbedingungen: 2 bis 8 °C, vor Licht schützen Versandbedingungen: Haltbarkeit bei Raumtemperatur: 12 Monate ab Herstellungsdatum |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Krebsforschungskampagne
Sparen Sie kräftig bei wichtigen Produktenfür die KrebsforschungAktionscode: 24147Gültig bis zum: 2025-07-31
Neues Angebot Jetzt sparen
Nur für Forschungszwecke: Nicht für diagnostische oder therapeutische Zwecke an Tieren und Menschen geeignet.