Learn More
Gibco™ MEM α, keine Nukleoside
GREENER_CHOICE
Minimum Essential Medium wird häufig für die Kultur von Säugetierzellen sowie zur Selektion transfizierter DHFR-negativer Zellen verwendet
Marke:  Gibco™ 12561056
114.00 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24156" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12509069
  • 120.00 CHF / 500 Milliliter
Verfügbar ab: 26-05-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Requires : Supplementierung
Beschreibung
Beschreibung
MEM α kann mit einer Vielzahl von Suspensions- und adhärenten Zellen von Säugetieren verwendet werden, einschließlich Keratinozyten, primäre Ratten-Astrozyten und menschliche Melanomzellen.
  • Modifiziert wie folgt: Mit Phenolrot, L-Glutamin; ohne Ribonukleoside, Desoxyribonukleoside
  • Modifikation des Minimum Essential Medium (MEM) mit nicht essenziellen Aminosäuren, Natriumpyruvat, Liponsäure, Vitamin B12, Biotin und Ascorbinsäure.
  • Ohne Nukleoside zur Verwendung als Selektionsmedium für DG44 und andere DHFR-negative Zellen erhältlich
  • Hergestellt mit Earle's Salzen
  • Enthält keine Proteine, Lipide oder Wachstumsfaktoren
  • Deshalb ist eine Supplementierung, meist mit 10 % fötalem Kälberserum (FKS), erforderlich
  • Nutzt ein Puffersystem mit Natriumbikarbonat (2,2 g/l) und erfordert daher eine 5- bis 10-prozentige CO2-Umgebung zur Aufrechterhaltung des physiologischen pH-Werts
  • Nachhaltige Verpackung
Zellkultur, Säugetierzellkultur
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
HeLa, BHK-21, 293, HEP-2, HT-1080, MCF-7 und Fibroblasten
Ohne Stoffe tierischen Ursprungs
Flüssig
Standard-Serumzugabe
Sterile-filtered
Keine HEPES, Keine Ribonukleoside, Keine Desoxyribonukleoside
Gibco™
Raumtemperatur
Primäre Ratten-Astrozyten
1 X
MEM α (Minimum Essential Medium α)
Steril gefiltert
Geringe Glukosekonzentration, Glutamin, Phenolrot, Natriumpyruvat
cGMP-compliant under the ISO 13485 standard
500 mL
Lagerbedingungen: 2 bis 8 °C, vor Licht schützen
Versandbedingungen: Haltbarkeit bei
Raumtemperatur: 12 Monate ab Herstellungsdatum
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Gibco™ MEM α, keine Nukleoside > 500 ml
For Research Use or Further Manufacturing. Not for diagnostic use or direct administration into humans or animals.