Learn More
Gibco™ MEM α, GlutaMAX™ Supplement, keine Nukleoside
GREENER_CHOICE
Minimum Essential Medium wird häufig für die Kultur von Säugetierzellen sowie zur Selektion transfizierter DHFR-negativer Zellen verwendet.
Marke:  Gibco™ 32561037
126.35 CHF gültig bis 2025-07-04
Benutzen Sie den Promotions-Code "24147" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Code produit. 12549089
  • 136.00 CHF / 500 Milliliter
Krebsforschungskampagne
Aktionscode 24147 verwenden bei der Bestellbestätigung
Voir les promotions disponibles
Il en reste null
Lager vorrätig
Ajouter au panier
Requires : Supplementierung
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
MEM α kann mit einer Vielzahl von Suspensions- und adhärenten Zellen von Säugetieren verwendet werden, einschließlich Keratinozyten, primäre Ratten-Astrozyten und menschliche Melanomzellen.
  • Modifikation des Minimum Essential Medium (MEM) mit nicht essenziellen Aminosäuren, Natriumpyruvat, Liponsäure, Vitamin B12, Biotin und Ascorbinsäure.
  • Modifiziert wie folgt: mit Phenolrot, GlutaMAX™; ohne Ribonukleoside, Desoxyribonukleoside
  • Gibco MEM α mit GlutaMAX™ Supplement ist ein anwenderfreundliches Nährmedium, das die Ansammlung von giftigem Ammoniak minimiert und Lebensfähigkeit und Wachstum der Zellen verbessert
  • Hergestellt mit Earle's Salzen
  • Enthält keine Proteine, Lipide oder Wachstumsfaktoren
  • Deshalb ist eine Supplementierung, meist mit 10 % fötalem Kälberserum (FKS), erforderlich
  • Nutzt ein Puffersystem mit Natriumbikarbonat (2,2 g/l) und erfordert daher eine 5- bis 10-prozentige CO2-Umgebung zur Aufrechterhaltung des physiologischen pH-Werts
  • Nachhaltige Verpackung
Zellkultur, Säugetierzellkultur
Informations sur la commande
Versandbedingung: Raumtemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
HeLa, BHK-21, 293, HEP-2, HT-1080, MCF-7 und Fibroblasten
Ohne Stoffe tierischen Ursprungs
Flüssig
Standard-Serumzugabe
Sterile-filtered
Keine HEPES, Keine Ribonukleoside, Keine Desoxyribonukleoside
Gibco™, GlutaMAX™
Raumtemperatur
Primäre Ratten-Astrozyten
1 X
MEM α (Minimum Essential Medium α)
Steril gefiltert
Geringe Glukosekonzentration, GlutaMAX, Phenolrot, Natriumpyruvat
cGMP-compliant under the ISO 13485 standard
500 mL
Lagerbedingungen: 2 bis 8 °C, vor Licht schützen
Versandbedingungen: Haltbarkeit bei
Raumtemperatur: 12 Monate ab Herstellungsdatum
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
FDS
Documents
Documents
One moment while we fetch your results.
Certificats
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer3042527 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog Number32561037
Chargennummer2537228 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog Number32561037
Chargennummer2537226 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog Number32561037
Chargennummer2522797 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog Number32561037
Chargennummer2715460 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog Number32561037
Promotions
Promotions
  • Mehrere Hersteller
    Sparen Sie kräftig bei wichtigen Produktenfür die Krebsforschung
    Aktionscode24147
    Gültig bis zum2025-07-31
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Gibco™ MEM α, GlutaMAX™ Supplement, keine Nukleoside > 500 ml
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis
Für die Verwendung in der Forschung oder die Weiterverarbeitung. Nicht zur Diagnosestellung oder direkten Anwendung bei Menschen oder Tieren geeignet.