Learn More
Gibco™ MEM, GlutaMAX™ Supplement
GREENER_CHOICE
Minimum Essential Medium ist eines der am häufigsten verwendeten Zellkulturmedien.
Marke:  Gibco™ 41090036
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12559089
  • 72.50 CHF / 500 Milliliter
Spotlight
Aktionscode 24156 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Requires : Supplementierung
Beschreibung
Beschreibung
Minimum Essential Medium (MEM) ist eines der am häufigsten verwendeten Zellkulturmedien. MEM kann mit einer Vielzahl von in Suspension befindlichen sowie von adhärenten Säugetierzellen, einschließlich HeLa, BHK-21, 293, HEP-2, HT-1080, MCF-7, Fibroblasten und primären Ratten-Astrozyten, verwendet werden.
  • Erhältlich mit Earle's Salzen für den Einsatz im CO2 Inkubator oder mit Hank's Salzen für den Einsatz ohne CO2
  • Gibco MEM mit GlutaMAX Supplement ist ein anwenderfreundliches Nährmedium, das die Ansammlung von giftigem Ammoniak minimiert und Lebensfähigkeit und Wachstum der Zellen verbessert
  • Modifiziert wie folgt: Mit GlutaMAX™, Phenolrot; ohne HEPES
  • Hergestellt mit Earle's Salzen
  • Enthält keine Proteine, Lipide oder Wachstumsfaktoren
  • Deshalb ist eine Supplementierung, meist mit 10 % fötalem Kälberserum (FKS), erforderlich
  • Nutzt ein Puffersystem mit Natriumbikarbonat (2,2 g/l) und erfordert daher eine 5- bis 10-prozentige CO2-Umgebung zur Aufrechterhaltung des physiologischen pH-Werts
Zellkultur, Säugetierzellkultur
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
HeLa, BHK-21, 293, HEP-2, HT-1080, MCF-7 und Fibroblasten
Ohne Stoffe tierischen Ursprungs
Flüssig
Standard-Serumzugabe
Sterile-filtered
Keine HEPES, Ohne Natriumpyruvat
Gibco™, GlutaMAX™
Raumtemperatur
Primäre Ratten-Astrozyten
1 X
MEM (Minimum Essential Medium)
Steril gefiltert
Geringe Glukosekonzentration, GlutaMAX, Phenolrot
cGMP-compliant under the ISO 13485 standard
500 mL
Lagerbedingungen: 2 bis 8 °C, vor Licht schützen
Versandbedingungen: Haltbarkeit bei
Raumtemperatur: 12 Monate ab Herstellungsdatum
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Gibco™ MEM, GlutaMAX™ Supplement > 500 ml
Für die Verwendung in der Forschung oder die Weiterverarbeitung. Nicht zur Diagnosestellung oder direkten Anwendung bei Menschen oder Tieren geeignet.