Learn More
Gibco™ LV-MAX™ Production Medium
Marke:  Gibco™ A3583401
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15863374
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
Gibco LV-MAX Produktionsmedium ist ein chemisch definiertes, serum- und proteinfreies Medium, speziell entwickelt für die hochdichte Zucht und Transfektion der Gibco Viral Production Cells (Suspensions-angepasste, von HEK 293-abgeleitete Zellen) zur Förderung einer lentiviralen Produktion mit hohem Titer.
  • Unterstützt das Wachstum von Suspensionskulturen viraler Produktionszellen zu Dichten von über 1,0 x 107 Zellen/ml.
  • Ermöglicht eine nachhaltige, ertragreiche Produktion von hochdichten, transient transfizierten Kulturen, die einen Titer von bis zu 1 x 108 TU/ml (unkonzentriertes LVVs-GFP) erzielen
  • Unterstützt Zucht und Transfektion der viralen Produktionszellen in Kulturformaten von 96 Deep-Well-Blöcken bis zu 2 l-Kolben und Bioreaktoren
Das LV-MAC Produktionsmedium ist sofort einsatzbereit und erfordert keine Supplementierung. Die chemisch definierte Formulierung gewährleistet hohe Reproduzierbarkeit und chargenübergreifende Verlässlichkeit. Das Medium wird für adhärente Zellkulturen nicht empfohlen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Zelllinien für die Virusproduktion
Flüssig
LV-MAX™
Raumtemperatur
Bei 2 bis 8 °C lagern, vor Licht schützen.
Ohne Stoffe tierischen Ursprungs, Chemisch definiert, Protein-frei, Serum-frei
Medium für die lentivirale Produktion
1 l
Keine Antibiotika
Suspensions-Zellkultur
Dokumentation
Manuals
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2616954 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberA3583401
Chargennummer2812916 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/01/2025 Catalog NumberA3583401
Chargennummer2822826 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/01/2025 Catalog NumberA3583401
Chargennummer2871819 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum26/01/2025 Catalog NumberA3583401
Chargennummer2939953 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/01/2025 Catalog NumberA3583401
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Gibco™ LV-MAX™ Production Medium > 1 l