Learn More
Gibco™ Starterkit für Leberkrebszellkulturen, Europa
Bietet Forschern ein praktisches Reagenzienpaket für die Kultur und Transfektion von Krebszelltypen, die häufig in der Krebsforschung verwendet werden.
Marke:  Gibco™ A3518601
Artikelnummer. 16346248
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
  • Gibco Starterkits für Krebszellkulturen bieten Forschern ein praktisches Reagenzienpaket für die Kultur und Transfektion von Krebszelltypen, die häufig in der Krebsforschung verwendet werden. Starterkits für Krebszellkulturen sind derzeit für Brust-, Lungen-, Prostata- und Leberkrebszellen erhältlich.
  • Jedes Starterkit enthält die folgenden Produkte für die Kultur und Transfektion von Krebszellen: Basalmedien, fötales Kälberserum, Penicillin-Streptomycin, TrypLE Express Enzym, Lipofectamine 3000 Transfektionsreagenz, Opti-MEM I
  • Die Starterkits für Krebszellkulturen enthalten die am häufigsten verwendeten Reagenzien, die Ihnen helfen, Ihre Krebszellkultur schnell zu starten und erfolgreiche Transfektionen zu erzielen, basierend auf einer Übersichtsarbeit von Hunderten von Veröffentlichungen zur Krebsforschung, in denen die folgenden Zelllinien verwendet wurden: Prostatakrebs: DU145, PC-3, LNCaP, Lungenkrebs: A549, NCI-H975, PC-14, NCI-H1299, Brustkrebs: MCF-7, MDA-MB-231, T-47D, BT-474, Leberkrebs: HEP G2, Hep 3B
  • Die Starterkits für Krebszellkulturen enthalten auch ein empfohlenes Protokoll für die Kultur, Dissoziation (Zellpassage) und Transfektion der am häufigsten veröffentlichten Krebszelllinien. Mit diesen Starterkits, deren Komponenten auch separat erworben werden können, können Sie sich sicher sein, dass Sie Ihre Experimente schnell starten können.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Krebszellen
Steril gefiltert
1 Kit
Kit
Kultur-Starter-Kit
Säugetierzellkultur
Freigegeben für den Versand ohne Kühlung oder auf nassem Eis oder Trockeneis
• DMEM, hohe Glukose, mit GlutaMAX Supplement (bei 2 – 8 °C lagern)
• fötales Kälberserum, qualifiziert, One Shot™ Format, EU-zugelassen, Herkunft Südamerika (bei -5 bis -30 °C lagern)
• Penicillin-Streptomycin (10.000 U/ml) (bei -5 bis -30 °C lagern)
• TrypLE Express Enzym (1x), kein Phenolrot (bei Raumtemperatur lagern)
• Lipofectamine 3000 Transfektionsreagenz (bei 2 – 8° C lagern)
• Opti-MEM I serumreduziertes Medium (bei 2 – 8° C lagern)
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Gibco™ Starterkit für Leberkrebszellkulturen, Europa >