Learn More
Gibco™ L-Glutamin (200 mM)
GREENER_CHOICE
Gebrauchsfertige, als Zellkulturergänzung fungierende Stammlösung
39.82 CHF - 83.25 CHF
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Glutamin
pH 5 bis 6
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 100 X
Physikalische Form Flüssig
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15430614
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Gibco™
25030149
20 mL
39.82 CHF
20 Milliliter
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
11539876
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Gibco™
25030081
100 ml
83.25 CHF
100 Milliliter
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
L-Glutamin ist eine für Zellkulturen erforderliche Aminosäure. L-Glutamin ist an der Bildung von Purin- und Pyrimidin-Nukleotiden, Aminozuckern, Glutathion, L-Glutamat und anderen Aminosäuren sowie an der Protein-Synthese und Glukose-Produktion beteiligt. Im Gegensatz zu den meisten anderen Aminosäuren ist L-Glutamin in der Lösung nicht stabil. Die Geschwindigkeit des Abbaus verläuft in Abhängigkeit von Zeit, Temperatur und pH-Wert.
  • Die optimale Konzentration hängt von der Zellart und dem für die Zellkultur verwendeten Medium ab, liegt aber im Allgemeinen im Bereich von 2 bis 6 mM
  • Hergestellt in einer cGMP-konformen Einrichtung in Paisley, Schottland (Großbritannien), bei der FDA als Hersteller von Medizinprodukten registriert und gemäß Norm ISO 13485 zertifiziert
Bioproduktion, Zellkultur, Klonierung, Säugetierzellkultur, Transformation, Herstellung von Viren-Impfstoffen
Bestellinformation
Versandbedingung: Trockeneis
Spezifikation
Spezifikation
Glutamin
5 bis 6
100 X
Flüssig
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'shelfLife' : 24 Monate
Recommended Storage : Lagerbedingungen: -5 bis -20 °C. Vor Licht schützen.
Versandbedingungen: Gefrorenbei
Haltbarkeit: 24 Monate ab Herstellungsdatum
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Gibco™ L-Glutamin (200 mM)