Learn More
Gibco™ Insulin-Transferrin-Selen-Natrium-Pyruvat (ITS-A) (100X)
Eine Basalmedium-Supplement zur Verringerung der Menge an fötalem Kälberserum (FBS), die für die Zellkultur benötigt wird
Marke:  Gibco™ 51300044
Artikelnummer. 12067589
  • 77.00 CHF / 10 Milliliter
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Wird für adhärente Zellkulturen verwendet
  • Die ursprünglich mit RPMI 1640 und Minimum Essential Medium (MEM) verwendete ITS-A-Lösung wird mittlerweile routinemäßig mit anderen Basalmedien zur Unterstützung verschiedenster Zelltypen mit 2 bis 4 % FBS eingesetzt.
  • Insulin fördert die Aufnahme von Glucose und Aminosäuren, die Lipogenese, den intrazellulären Transport und die Synthese von Proteinen und Nukleinsäuren
  • Transferrin ist ein Eisenträger, der auch zur Senkung toxischer Konzentrationen von Sauerstoffradikalen und Wasserstoffperoxid beitragen kann
  • Selen ist ein Co-Faktor für die Glutathion-Peroxidase und andere Proteine und dient als Antioxidans in Medien
  • Natriumpyruvat ist ein Vorläufer der Aminosäuren, Fettsäuren und Cholesterin. Es ist ein wichtiges Zwischenprodukt in vielen biosynthetischen Prozessen
  • Hergestellt in einer cGMP-konformen Einrichtung in Grand Island, New York (USA), bei der FDA als Hersteller von Medizinprodukten registriert und gemäß Norm ISO 13485 zertifiziert
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Lagerbedingungen: 2 bis 8 °C
Versandbedingungen: Haltbarkeit bei
Umgebungstemperatur: 18 Monate ab Herstellungsdatum
100 X
Transferrin
Natriumpyruvat
10 mL
Säugetierzellen
Säugetierzellkultur
Steril gefiltert
Kein Phenolrot
Raumtemperatur
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Gibco™ Insulin-Transferrin-Selen-Natrium-Pyruvat (ITS-A) (100X) > 10 ml