Learn More
Gibco™ Pferdeserum, hitzeinaktiviert, Herkunftsland Neuseeland
EIA-getestetes (negativ) im Serum von einer Spenderherde
51.50 CHF - 223.00 CHF
Spezifikation
Inhalt und Lagerung | Lagerbedingungen: ≤ -10 ° C Versandbedingungen: Gefroren |
---|---|
Spezies | Pferd/Equine, Pferd |
Herkunftsland | Neuseeland |
Form | Flüssig |
Produkttyp | Pferdeserum |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11540636
|
Gibco™
26050070 |
100 ml |
51.50 CHF
100 Milliliter |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
10368902
|
Gibco™
26050088 |
500 ml |
223.00 CHF
500 Milliliter |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
- Gibco Seren liefern einen ausgezeichneten Wert für die Zellkultur, Spezialforschung und spezifische Assays
- Dank gleichbleibender Qualität und preisgekrönter Unterstützung genießen sie das Vertrauen der Forscher
- Sie unterstützen die Erfüllung von Forschungsanforderungen und Budgetanforderungen
- EIA-getestetes (negativ) im Serum von einer Spenderherde
- Gefroren geliefert, bei <10 °C lagern
- Serum-Kategorie: Spezial
- Herkunft: Neuseeland
Bestellinformation
Versandbedingung: Trockeneis
Spezifikation
Lagerbedingungen: ≤ -10 ° C Versandbedingungen: Gefroren |
|
Neuseeland | |
Pferdeserum | |
Gibco™ |
Pferd/Equine, Pferd | |
Flüssig | |
hitzeinaktiviert | |
gefroren |
Für die Verwendung in der Forschung oder die Weiterverarbeitung. Nicht zur Diagnosestellung oder direkten Anwendung bei Menschen oder Tieren geeignet.