Learn More
Gibco™ HEPES (1 M)
Ein zwitterionisches organisches chemisches Puffermittel, das häufig in Zellkulturmedien verwendet wird
223.00 CHF
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Zwitterionic Organic Chemical Buffer |
---|---|
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Chromatin-Biologie, Säugetierzellkultur |
Physikalische Form | Flüssigkeit |
Lösungstyp | Buffer |
Sterilität | Steril gefiltert |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
12509079
![]() |
Gibco™
15630080 |
100 mL |
223.00 CHF
100 Milliliter |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
- HEPES (N-2-Hydroxyethylpiperazin-N-2-Ethansulfonsäure) ist ein zwitterionisches, organisches, chemisches Puffermittel, das häufig in Zellkulturmedien eingesetzt wird.
- Die Zugabe von 10 bis 25 mM HEPES-Puffer sorgt für zusätzliche Pufferkapazität, wenn sich die Zellkultur für längere Zeiträume der Verarbeitung außerhalb des CO2-Inkubators befindet.
- Eine gute Pufferwahl für viele Zellkultursysteme, da HEPES membranundurchlässig ist, begrenzte Auswirkungen auf biochemische Reaktionen hat und chemisch und enzymatisch stabil ist.
- Es zeichnet sich auch durch eine sehr geringe Licht- und UV-Lichtabsorption aus.
- Bei 2 °C bis 8 °C lagern
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Spezifikation
Zwitterionic Organic Chemical Buffer | |
Flüssigkeit | |
Steril gefiltert | |
Biochemie |
Chromatin-Biologie, Säugetierzellkultur | |
Buffer | |
Sterile-filtered |
Sicherheit und Handhabung
Recommended Storage : Storage conditions: 2 – 8°C
Shipping conditions: Ambient
Shelf life: 24 months from date of manufacture
Für die Verwendung in der Forschung oder die Weiterverarbeitung. Nicht zur Diagnosestellung oder direkten Anwendung bei Menschen oder Tieren geeignet.