Learn More
Gibco™ HBSS, ohne Calcium, ohne Magnesium, ohne Phenolrot
Zum Einsatz bei einer Vielzahl von Zellkulturanwendungen. Dazu gehören das Waschen von Zellen vor der Dissoziation, der Transport von Zell- und Gewebeproben, das Verdünnen von Zellen für Zellzählungen und die Vorbereitung von Reagenzien.
54.25 CHF
Spezifikation
Zusatzstoff | Ohne Natriumpyruvat |
---|---|
Farbe | Klar |
Verdünnung | 1 X |
Produktlinie | Gibco™ |
Produkttyp | Hanks' Balanced Salt Solution (HBSS) |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
12549069
![]() |
Gibco™
14175095 |
500 mL |
54.25 CHF
500 Milliliter |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Zum Ausspülen von Chelatoren aus der Kultur vor der Zelldissoziation sind Hank‘s Balanced Salt Solution (HBSS)-Zusammensetzungen ohne Calcium und Magnesium erforderlich. Dieses HBSS wird wie folgt modifiziert: Mit Glucose; ohne Calcium-Magnesium oder Phenol. Ohne Stoffe tierischen Ursprungs. Die vollständige Formulierung ist verfügbar.
- Nachhaltige Verpackung
Zellkultur, Säugetierzellkultur
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Spezifikation
Ohne Natriumpyruvat | |
1 X | |
Hanks' Balanced Salt Solution (HBSS) | |
Säugetierzellkultur | |
6,7 bis 7,8 | |
Steril gefiltert | |
cGMP-compliant under the ISO 13485 standard |
Klar | |
Gibco™ | |
Hanks-Salze | |
270 bis 295 mOsm/kg | |
Kein Phenolrot | |
Flüssig |
Für die Verwendung in der Forschung oder die Weiterverarbeitung. Nicht zur Diagnosestellung oder direkten Anwendung bei Menschen oder Tieren geeignet.