Learn More
Gibco™ HBSS, ohne Calcium, ohne Magnesium
GREENER_CHOICE
Zum Einsatz bei einer Vielzahl von Zellkulturanwendungen. Dazu gehören das Waschen von Zellen vor der Dissoziation, der Transport von Zell- und Gewebeproben, das Verdünnen von Zellen für Zellzählungen und die Vorbereitung von Reagenzien.
Marke:  Gibco™ 14170112
49.16 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24341" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12082739
  • 55.25 CHF / 1 Stück
Lager vorrätig
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Hanks' Balanced Salt Solution (HBSS) ist eine ausgewogene Salzlösung, die bei einer Vielzahl von Zellkulturanwendungen zum Einsatz kommt. Dazu gehören das Zellwaschungen vor der Dissoziation, Zell- und Gewebeprobentransport, Zellverdünnung für Zellzählungen und die Vorbereitung von Reagenzien.
  • Zum Ausspülen von Chelatoren aus der Kultur vor der Zelldissoziation sind Zusammensetzungen ohne Calcium und Magnesium erforderlich.
  • Bei 15 bis 30 °C lagern
Wurde folgendermaßen modifiziert:
  • Mit: Phenolrot, Glucose
  • Ohne: Calcium/Magnesium
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Ohne Natriumpyruvat
Lagerbedingungen: 15 – 30 °C
Versandbedingungen: Raumtemperatur
Haltbarkeit: 36 Monate ab Herstellungsdatum
Gibco™
500 mL
Säugetierzellkultur
6,7 bis 7,8
Raumtemperatur
Flüssig
Ohne Stoffe tierischen Ursprungs
1 X
Hanks' Balanced Salt Solution (HBSS)
Hanks-Salze
235 bis 295 mOsm/kg
Phenolrot
Steril gefiltert
cGMP-compliant under the ISO 13485 standard
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Gibco™ HBSS, ohne Calcium, ohne Magnesium > 500 ml
Für die Verwendung in der Forschung oder die Weiterverarbeitung. Nicht zur Diagnosestellung oder direkten Anwendung bei Menschen oder Tieren geeignet.