Learn More
Gibco™ HBSS, Calcium, Magnesium
GREENER_CHOICE
Zum Einsatz bei einer Vielzahl von Zellkulturanwendungen. Dazu gehören das Waschen von Zellen vor der Dissoziation, der Transport von Zell- und Gewebeproben, das Verdünnen von Zellen für Zellzählungen und die Vorbereitung von Reagenzien.
Marke:  Gibco™ 24020117
49.22 CHF gültig bis 2025-07-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24135" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 15420614
  • 55.25 CHF / 500 Milliliter
Steigern Sie Ihre Getränketests mit Präzisionslösungen
Aktionscode 24135 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Beschreibung
  • Hank's Balanced Salt Solution (HBSS) Formulierungen mit Calcium und Magnesium
  • Wird als Transportmedium oder zur Reagenzienvorbereitung verwendet
  • HBSS wird wie folgt modifiziert: mit Calcium, Magnesiumglucose und Phenolrot
  • Ohne Stoffe tierischen Ursprungs
  • Die vollständige Zusammensetzung ist verfügbar
  • Nachhaltige Verpackung
Zellkultur, Säugetierzellkultur
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Ohne Natriumpyruvat
Lagerbedingungen: 15 – 30 °C
Versandbedingungen: Raumtemperatur
Haltbarkeit: 36 Monate ab Herstellungsdatum
Gibco™
500 mL
Verschiedene Zellkulturanwendungen, z. B. Waschen von Zellen vor der Dissoziation, Transport von Zellen oder Gewebeproben, Verdünnung von Zellen zur Zählung und Vorbereitung von Reagenzien
6,7 bis 7,8
Raumtemperatur
Flüssig
Ohne Stoffe tierischen Ursprungs
1 X
Hanks' Balanced Salt Solution (HBSS)
Hanks-Salze
270 bis 305 mOsm/kg
Phenolrot
Steril gefiltert
cGMP-compliant under the ISO 13485 standard
Dokumentation
Manuals
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2323689 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog Number24020117
Chargennummer2479968 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog Number24020117
Chargennummer2486823 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog Number24020117
Chargennummer2512099 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog Number24020117
Chargennummer2473998 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog Number24020117
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Gibco™ HBSS, Calcium, Magnesium > 500 ml
Für die Verwendung in der Forschung oder die Weiterverarbeitung. Nicht zur Diagnosestellung oder direkten Anwendung bei Menschen oder Tieren geeignet.