Learn More
Gibco™ HAT-Supplement (50x)
GREENER_CHOICE
Diese HAT-supplementierte Medium eignet sich für die Selektion nicht-fusionierter gegenüber selbstfusionierter HGPRT-Myelomzellen nach der Fusion.
Marke:  Gibco™ 21060017
73.38 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24156" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 11510556
  • 79.50 CHF / 100 Milliliter
Spotlight
Aktionscode 24156 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Beschreibung
  • Flüssiges Gemisch aus Natriumhypoxanthin (5 mM), Aminopterin (20 μM) und Thymidin (0,8 mM)
  • Durch Hypoxanthin- und Thymidinzufuhr vorgeformte Purine und Pyrimidine für die DNA-Synthese durch Hybridome über den Salvage-Weg, der HGPRT nutzt, das von der fusionierten Milzzelle beigesteuert wird
  • Aminopterin, ein Folsäure-Antagonist, hemmt den de-novo-Nukleosid-Biosyntheseweg
Zellkultur, Säugetierzellkultur
Bestellinformation
Versandbedingung: Trockeneis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Lagerbedingungen: -5 bis -20 °C
Versandbedingungen: Trockeneis
Haltbarkeit: 14 Monate ab Herstellungsdatum
50 X
HT-Supplement
6 bis 8
Trockeneis
Säugetierzellen
Flüssig
Steril gefiltert
100 mL
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Gibco™ HAT-Supplement (50x) > 100 ml