Learn More
Gibco™ Ham's F-12K (Kaighn's) Medium
GREENER_CHOICE
Eine Modifikation der Ham's F-12 Nährstoffmischung
Marke:  Gibco™ 21127022
42.64 CHF gültig bis 2025-07-04
Benutzen Sie den Promotions-Code "24147" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11580556
  • 50.75 CHF / 500 Milliliter
Lager vorrätig
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Ham's F-12K (Kaighn's) Medium wurde entwickelt für primäre humane Hepatozyten sowie für einige Ratten- und Huhn-Leberzellen in einer serumreduzierten Umgebung. Dieses F-K (Kaigh's) Medium wird wie folgt modifiziert: Mit L-Glutamin, Phenolrot; ohne HEPES.
  • Es enthält viele Komponenten, die in herkömmlichen Basalmedien nicht enthalten sind, beispielsweise Putrescin, Thymidin, Hypoxanthin, Zink sowie höhere Mengen aller Aminosäuren und Natriumpyruvat
  • Dank Zugaben kann das Medium für gewisse Zelltypen mit sehr niedrigen Mengen von Serum oder definierten Komponenten ergänzt werden.
  • Es enthält keine Proteine oder Wachstumsfaktoren. Daher werden häufig Wachstumsfaktoren und fötales Rinderserum (FBS) beigesetzt.
  • Die FBS-Konzentration muss für jede Zelllinie optimiert werden.
  • Nutzt ein Puffersystem mit Natriumbikarbonat (2,5 g/l) und erfordert daher eine 5- bis 10-prozentige CO2-Umgebung zur Aufrechterhaltung des physiologischen pH-Werts
  • Nachhaltige Verpackung
Anwendungen:
Zellkultur, Säugetierzellkultur
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Humane Hepatozyten
1 X
Ham's F-12K (Kaighn's) Medium
Sterile-filtered
Keine HEPES
Gibco™
Raumtemperatur
Ohne Stoffe tierischen Ursprungs
Flüssig
Steril gefiltert
Geringe Glukosekonzentration, Glutamin, Phenolrot, Natriumpyruvat
cGMP-compliant under the ISO 13485 standard
500 mL
Lagerbedingungen: 2 bis 8 °C. Vor Licht schützen
Versandbedingungen: Umgebungstemperatur
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2773591 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog Number21127022
Chargennummer2744473 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog Number21127022
Chargennummer2650622 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog Number21127022
Chargennummer2616996 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog Number21127022
Chargennummer2616999 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog Number21127022
Sonderangebote
Sonderangebote
  • Mehrere Hersteller
    Sparen Sie kräftig bei wichtigen Produktenfür die Krebsforschung
    Aktionscode24147
    Gültig bis zum2025-07-31
    Neues Angebot
    Jetzt sparen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Gibco™ Ham's F-12K (Kaighn's) Medium > 500 ml