Learn More
Gibco™ Grace's Insect Medium (2X), supplemented
GREENER_CHOICE
Zur Verwendung in der Agarose-Überlagerung bei der Durchführung des Plaque-Assays
Marke:  Gibco™ 11667037
46.33 CHF gültig bis 2025-03-21
Benutzen Sie den Promotions-Code "24111" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 11510406
  • 69.50 CHF / 100 Milliliter
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Benachrichtigungen:
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24111
Beschreibung
Beschreibung
Grace's Supplemented Insect Medium wurde ursprünglich für die Anzüchtung von Zellen aus der australischen Schmetterlingsgattung Antheraea eucalypti entwickelt. Wird für das Wachstum von Spodeptera Frugiperda-Zellen, Sf9 und Sf21 verwendet. Sf9 und Sf21 Zellen werden routinemäßig zur Expression von rekombinanten Proteinen mittels BEVS (Baculovirus Expression Vector System) eingesetzt. Wurde folgendermaßen modifiziert: Mit Lactalbumin Hydrolysat, Hefeextrakt, L-Glutamin und Natriumbikarbonat. Die vollständige Formulierung ist verfügbar. Grace's Supplemented Insect Medium, 2x enthält Lactalbumin Hydrolysat und Hefeextrakt, die in der unsupplementierten Version, die üblicherweise mit sterilem Wasser, fetalem Rinderserum und Agarose vor der Verwendung in der Agaroseüberlagerung verdünnt wird, wie im Produkthandbuch beschrieben, nicht üblich sind.
Zellkultur, Insektenzellkultur, Sf9- und Sf21-Zellkultur
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Compliance
Gibco Grace's Supplemented Insect Medium, 2x wird in einer cGMP-konformen Einrichtung in Grand Island, NY, hergestellt. Die Einrichtung ist von der US-Arzneimittelbehörde FDA als Hersteller von Medizinprodukten zugelassen und ISO 13485-zertifiziert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Lagerbedingungen: 2 bis 8 °C. Vor Licht schützen
Versandbedingungen: Haltbarkeit bei
Raumtemperatur: 12 Monate ab Herstellungsdatum
Insektenzelle
Grace's Insect Medium
Gibco™
Raumtemperatur
Sf21, Sf9
Flüssig
Glutamin, Lactalbumin Hydrolysat, Yeastolate
100 mL
Dokumentation
Manuals
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
4 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2481927 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog Number11667037
Chargennummer2620646 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog Number11667037
Chargennummer2620648 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/01/2025 Catalog Number11667037
Chargennummer2938964 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/01/2025 Catalog Number11667037
Name des Produkts
Gibco™ Grace's Insect Medium (2X), supplemented > 100 ml