Learn More
Gibco™ Puromycin-Dihydrochlorid
Aminonukleosid-Antibiotikum, hergestellt von Streptomyces Alboniger
Marke:  Gibco™ A1113802
849.30 CHF gültig bis 2025-07-04
Benutzen Sie den Promotions-Code "24147" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10296974
  • 910.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Beschreibung
Puromycin hemmt die Peptidyl-Übertragung auf pro- und eukaryotischen Ribosomen; die Resistenz wird durch Expression des Pac-Gens verliehen.
  • In der Zellbiologie als Auswahl-Antibiotikum in Kultursystemen für Säugetierzellen weit verbreitet
  • Der empfohlene Konzentrationsbereich liegt zwischen 0,2 und 5,0 μg/ml.
  • Kann bei Konzentrationen von nur 1 μg/ml toxisch für eukaryotische Zellen sein.
  • Wird mit einer Konzentration von 10 mg/ml in 20 mM HEPES-Puffer (pH 7,2 bis 7,5) geliefert.
Zellkultur, Klonierung, Drosophila S2 Zellkultur, Insektenzellkultur, Säugetierzellkultur, Selektion, Sf9- und Sf21-Zellkultur, Transfektion, Transformation
Bestellinformation
Versandbedingung: Trockeneis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Lagerbedingungen: -5 bis -20 °C
Versandbedingungen: Haltbarkeit
Tiefkühlprodukte: 12 Monate ab Herstellungsdatum
10 mg/mL
Flüssig
Steril gefiltert
Eukaryotische Auswahl⁄Erzeugung stabiler Zelllinien
1 Flasche
Eukaryotische Zellen, prokaryotische Zellen
Säugetierzellkultur, Insektenzellkultur
Antibiotikum
HEPES
Gibco™
Trockeneis
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer963986 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberA1113802,A1113803
Chargennummer964011 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberA1113802,A1113803
Chargennummer964019 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberA1113802,A1113803
Chargennummer963960 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberA1113802,A1113803
Chargennummer963973 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberA1113802,A1113803
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Gibco™ Puromycin-Dihydrochlorid > 20 ml