Learn More
Gibco™ Dynabeads™ humaner T-Activator CD3/CD28 zur Expansion und Aktivierung von T-Zellen
Zur Aktivierung und Expansion humaner T-Zellen
310.00 CHF - 4150.00 CHF
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität ISO9001 and ISO13485
Klonalität Monoklonal
Konzentration 4 x 10 7 Beads/mL
Zur Verwendung mit (Anwendung) Activation and Expansion of T-cells
Material Magnetisches Polystyrol
Mehr Spezifikationen ansehen
Includes: Dynabeads humaner T-Aktivator CD3/CD28 werden als Suspension mit 4 x 107 Dynabeads/ml in phosphatgepufferter Salzlösung (PBS), pH 7.4, mit 0.1 % Humanserumalbumin (HSA) geliefert.
Produkte 3
Produktcode Marke Volumen (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Volumen (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
10310614
Unterlagen ansehen
Gibco™
11161D
0.4 mL
310.00 CHF
400 Mikroliter
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
10587973
Unterlagen ansehen
Gibco™
11131D
2 mL
1238.00 CHF
1 Stück
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
10548353
Unterlagen ansehen
Gibco™
11132D
5 x 2 mL
4150.00 CHF
1 Stück
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschreibung
Beschreibung
  • Aktivierung von T-Zellen ohne dass Feeder-Zellen erforderlich sind
  • Aktivierte Zellen, die eine in-vivo-ähnliche Funktion beibehalten
  • Maximale Reproduzierbarkeit ohne Kontamination durch lösliche Antikörper oder Mitogene
  • 100- bis 1.000-fache T-Zell-Expansion
  • Zelltyp: T-Zellen (Gesamtpopulation)
  • Endprodukt: Zellen
  • Reaktivität: Human
  • Probentyp: Zellkulturen, PBMC
  • Zielspezies: Human
Aktivierung und Expansion von Zellen, Zellanalyse, Zellisolierung, Isolierung und Expansion von Zellen, Aktivierung und Expansion humaner Zellen, Isolierung humaner Zellen
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Spezifikation
Spezifikation
ISO9001 and ISO13485
4 x 10 7 Beads/mL
Magnetisches Polystyrol
DynaMag™ Magnet
Dynabeads Untouched oder Dynabeads FlowComp
Human
Epoxid
Monosized 4.5 μm (CV <5%)
For Research Use Only
Monoklonal
Activation and Expansion of T-cells
Antikörperbeschichteter Bead
Maus
DYNAL™, Dynabeads™
Umgebungstemperatur
Human
4,5 μm
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'shelfLife' : 24 Monate ab Herstellungsdatum
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Gibco™ Dynabeads™ humaner T-Activator CD3/CD28 zur Expansion und Aktivierung von T-Zellen