Learn More
Gibco™ DPBS, Pulver, Calcium, Magnesium
Balanced Salt Solution kommt bei einer Vielzahl von Zellkulturanwendungen zum Einsatz. Dazu gehören das Waschen von Zellen vor der Dissoziation, der Transport von Zellen und Gewebe, das Verdünnen von Zellen für Zellzählungen und die Vorbereitung von Reagenzien.
68.75 CHF
Spezifikation
Zusatzstoff Ohne Natriumpyruvat
Klassifikation Ohne Stoffe tierischen Ursprungs
Produktlinie Gibco™
Produkttyp Dulbeccos phosphatgepufferte Salzlösung (DPBS)
Lösungstyp Phosphatgepufferte Saline von Dulbecco
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 1
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
11510566
Unterlagen ansehen
Gibco™
21300058
1 x 10 l
68.75 CHF
10 Liter
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Wird als Transportmedium oder zur Reagenzienvorbereitung verwendet
  • Modifiziert wie folgt: mit Calcium und Magnesium; ohne Phenolrot
  • Ohne Stoffe tierischen Ursprungs
  • Die vollständige Formulierung ist verfügbar
  • Die Pulverformen des Gibco Zellkulturmediums erfordern die Zugabe von Natriumbikarbonat, die pH-Einstellung und Filtration zum Zeitpunkt der Vorbereitung
Zellkultur, Säugetierzellkultur
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Spezifikation
Spezifikation
Ohne Natriumpyruvat
Gibco™
Phosphatgepufferte Saline von Dulbecco
Kein Phenolrot
Pulver
Ohne Stoffe tierischen Ursprungs
Dulbeccos phosphatgepufferte Salzlösung (DPBS)
Säugetierzellkultur
Raumtemperatur
cGMP-compliant under the ISO 13485 standard
Dokumentation
Product Certifications
Zur Verwendung in der In-vitro-Diagnostik. Nicht geeignet für therapeutische Zwecke bei Menschen und Tieren. Zweckentfremdete Verwendung kann eine Verletzung lokaler gesetzlicher Bestimmungen darstellen.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Gibco™ DPBS, Pulver, Calcium, Magnesium