Learn More
Gibco™ Donor Bovine Serum with Iron, New Zealand Origin
GREENER_CHOICE
Standardseren für robuste Zelllinien
Marke:  Gibco™ 10371029
Artikelnummer. 11503407
  • 159.00 CHF / 500 Milliliter
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Beschreibung
  • Serum-Kategorie: Sichern Sie den Ferric-Citrat-Komplex bei 6,0 mg/dl
  • Herkunft: Neuseeland.
  • Endotoxin-Gehalt: ≤10 EU/ml
  • Generell von Rindern im Alter zwischen 12 und 24 gesammelt.
Zellkultur, Säugetierzellkultur
Bestellinformation
Versandbedingung: Trockeneis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Lagerbedingungen: ≤ -10 ° C
Versandbedingungen: Gefroren
12 bis 24 Monate
Flüssig
Fötales Kälberserum
Standard (sterilfiltriert)
≤ 10 EU/mL
gefroren
Rind/Bovine
Neuseeland
Flasche
500 mL
Steril
Gibco™
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
3 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2509168 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog Number10371029
Chargennummer2897674 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum26/01/2025 Catalog Number10371029
Chargennummer2977641 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/01/2025 Catalog Number10371029
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Gibco™ Donor Bovine Serum with Iron, New Zealand Origin > 500 ml