Learn More
Gibco™ DMEM, hoher Glukosegehalt, HEPES, kein Phenolrot
Wird als Basalmedium zur Unterstützung des Wachstums vieler verschiedener Säugetierzellen verwendet. Gibco™ DMEM, hoher Glukosegehalt, HEPES, ohne Phenolrot wird in Zellkulturanwendungen verwendet.
96.50 CHF - 750.00 CHF
Spezifikation
Zelllinie | HeLa, 293, Cos-7 und PC-12 |
---|---|
Zelltyp | Primäre Fibroblasten, Neuronen, Gliazellen, HUVECs und glatte Muskelzellen |
Klassifikation | Ohne Stoffe tierischen Ursprungs |
Konzentration | 1 X |
Form | Flüssig |
Benötigt: Supplementierung
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11520556
![]() |
Gibco™
21063029 |
500 mL |
96.50 CHF
500 Milliliter |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11330892
![]() |
Gibco™
21063045 |
10 x 500 mL |
750.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
- Enthält 4-mal höhere Konzentration an Aminosäuren und Vitaminen als das ursprüngliche Eagle's Minimal Essential Medium
- Ursprünglich mit einer niedrigen Glukosekonzentration (1 g/l) und mit Natriumpyruvat entwickelt, wird aber häufig mit höheren Glukosekonzentrationen sowie mit oder ohne Natriumpyruvat eingesetzt
- Enthält keine Proteine, Lipide oder Wachstumsfaktoren
- Deshalb ist eine Supplementierung, in der Regel mit 10 % fötalem Kälberserum (FBS), erforderlich
- DMEM nutzt einen Natriumbikarbonatpuffer (3,7 g/l) und erfordert daher eine 5 bis 10 %ige CO2-Umgebung zur Aufrechterhaltung des physiologischen pH-Werts.
- Zu den erfolgreich in DMEM kultivierten Zellen gehören primäre Fibroblasten, Neuronen, Gliazellen, nicht proliferierende und ausdifferenzierte Nabelschnurzellen (HUVEC) sowie Zellen der glatten Muskulatur und Zelllinien wie HeLa, 293, COS-7 und PC-12.
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Compliance
DMEM wird in einer cGMP-konformen Einrichtung in Grand Island, New York (USA), hergestellt. Die Produktion(sanlage) ist von der US-Arzneimittelbehörde FDA als Hersteller medizinischer Geräte zugelassen und ISO 13485-zertifiziert.
Spezifikation
HeLa, 293, Cos-7 und PC-12 | |
Ohne Stoffe tierischen Ursprungs | |
Flüssig | |
Standard-Serumzugabe | |
Sterile-filtered | |
Kein Phenolrot, Ohne Natriumpyruvat | |
Gibco™ | |
Lagerbedingungen: 2 bis 8 °C, vor Licht schützen Versandbedingungen: Haltbarkeit bei Raumtemperatur: 12 Monate ab Herstellungsdatum |
Primäre Fibroblasten, Neuronen, Gliazellen, HUVECs und glatte Muskelzellen | |
1 X | |
DMEM (Dulbecco's Modified Eagle Medium) | |
Steril gefiltert | |
Hoher Glukosegehalt, Glutamin, HEPES | |
cGMP-compliant under the ISO 13485 standard | |
Raumtemperatur |
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'shelfLife' : 12 Monate ab Herstellungsdatum
Für die Verwendung in der Forschung oder die Weiterverarbeitung. Nicht zur Diagnosestellung oder direkten Anwendung bei Menschen oder Tieren geeignet.