Learn More
Gibco™ DMEM, hoher Glukosegehalt
GREENER_CHOICE
Wird als Basalmedium zur Unterstützung des Wachstums vieler verschiedener Säugetierzellen verwendet. Gibco™  DMEM, hoher Glukosegehalt wird in Zellkulturanwendungen verwendet.
63.75 CHF - 384.00 CHF
Spezifikation
Zelllinie HeLa, 293, Cos-7 und PC-12
Zelltyp Primäre Fibroblasten, Neuronen, Gliazellen, HUVECs und glatte Muskelzellen
Klassifikation Ohne Stoffe tierischen Ursprungs
Konzentration 1 X
Form Flüssig
Mehr Spezifikationen ansehen
Benötigt: Supplementierung
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
10741574
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Gibco™
11965092
500 mL
63.75 CHF
1 Stück
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
15480564
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Gibco™
11965084
1.000 mL
125.00 CHF
1000 Milliliter
Verfügbar ab: 23-05-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11330882
Unterlagen ansehen
Gibco™
11965167
5 l
384.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 10-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • DMEM (Dulbecco's Modified Eagle Medium) ist ein weit verbreitetes Basalmedium zur Wachstumsunterstützung vieler verschiedener Säugetierzellen.
  • Zu den erfolgreich in DMEM kultivierten Zellen gehören primäre Fibroblasten, Neuronen, Gliazellen, nicht proliferierende und ausdifferenzierte Nabelschnurzellen (HUVEC) sowie glatte Muskelzellen, ebenso Zelllinien wie HeLa, 293, COS-7 und PC-12.
  • Bei 2 °C bis 8 °C lichtgeschützt lagern
Wurde folgendermaßen modifiziert:
  • Mit: Hoher Glukosegehalt, L-Glutamin, Phenolrot
  • Ohne: Natriumpyruvat, HEPES
Verwendung von DMEM
  • DMEM enthält eine 4-mal höhere Konzentration an Aminosäuren und Vitaminen als das ursprüngliche Eagle's Minimal Essential Medium.
  • Die Formulierung für DMEM wurde ursprünglich mit einer niedrigen Glukosekonzentration (1 g/l) und mit Natriumpyruvat entwickelt, wird aber häufig mit höheren Glukose-Konzentrationen sowie mit oder ohne Natriumpyruvat eingesetzt.
  • DMEM enthält keine Proteine, Lipide oder Wachstumsfaktoren. Daher ist eine Supplementierung, üblicherweise mit 10 % fötalem Kälberserum (FKS) erforderlich.
  • DMEM verwendet ein Puffersystem mit Natriumbikarbonat (3,7 g/l) und erfordert daher eine 5 bis 10%ige CO2-Umgebung, um den physiologischen pH-Wert aufrechtzuerhalten.
Bestellinformation
Versandbedingung:Raumtemperatur
Spezifikation
Spezifikation
HeLa, 293, Cos-7 und PC-12
Ohne Stoffe tierischen Ursprungs
Flüssig
Standard-Serumzugabe
Sterile-filtered
Keine HEPES, Ohne Natriumpyruvat
cGMP-compliant under the ISO 13485 standard
Primäre Fibroblasten, Neuronen, Gliazellen, HUVECs und glatte Muskelzellen
1 X
DMEM (Dulbecco's Modified Eagle Medium)
Steril gefiltert
Hoher Glukosegehalt, Glutamin, Phenolrot
4500 mg/L
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'shelfLife' : 12 Monate ab Herstellungsdatum
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Für die Verwendung in der Forschung oder die Weiterverarbeitung. Nicht zur Diagnosestellung oder direkten Anwendung bei Menschen oder Tieren geeignet.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Gibco™ DMEM, hoher Glukosegehalt