Learn More
Gibco™ DMEM/F-12, HEPES
Wird als Basalmedium zur Unterstützung des Wachstums vieler verschiedener Säugetierzellen verwendet. Gibco™ DMEM/F-12, HEPES wird in Zellkulturanwendungen verwendet.
Marke: Gibco™ 11330107
Beschreibung
- Enthält viermal höhere Konzentration an Aminosäuren und Vitaminen als das ursprüngliche Eagle's Minimal Essential Medium
- Ursprünglich mit einer niedrigen Glukosekonzentration (1 g/l) und mit Natriumpyruvat entwickelt, wird aber häufig mit höheren Glukosekonzentrationen sowie mit oder ohne Natriumpyruvat eingesetzt
- Enthält keine Proteine, Lipide oder Wachstumsfaktoren
- Deshalb ist eine Supplementierung erforderlich, üblicherweise mit 10 % fötalem Kälberserum (FKS).
- DMEM verwendet ein Puffersystem mit Natriumhydrogencarbonat (1,2 g/l) und erfordert daher eine Umgebung mit 5 bis 10 % CO2 zur Aufrechterhaltung des physiologischen pH-Werts.
- Zu den erfolgreich in DMEM kultivierten Zellen gehören primäre Fibroblasten, Neuronen, Gliazellen, Endothelzellen aus humanen Nabelschnurvenen (HUVEC) und glatte Muskelzellen sowie Zelllinien wie HeLa, 293, COS-7 und PC-12.
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Spezifikation
MDCK, Gliazellen, Fibroblasten, humane endotheliale Zellen und Ratten-Fibroblasten | |
1 X | |
DMEM (Dulbecco's Modified Eagle Medium)/F-12 | |
Steril gefiltert | |
Hoher Glukosegehalt, Glutamin, HEPES, Phenolrot, Natriumpyruvat | |
cGMP-compliant under the ISO 13485 standard | |
10 l | |
Lagerbedingungen: 2 bis 8 °C, vor Licht schützen Versandbedingungen: Haltbarkeit bei Raumtemperatur: 12 Monate ab Herstellungsdatum |
Ohne Stoffe tierischen Ursprungs | |
Flüssig | |
Standard-Serumzugabe | |
Sterile-filtered | |
Antikörper- und Zellkulturproduktion, Säugetierzellkultur | |
Gibco™, SynerGy™ | |
Raumtemperatur |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
2624867 | Analysenzertifikat | 31/01/2025 | 11330099,11330032,11330107 |
2898933 | Analysenzertifikat | 31/01/2025 | 11330099,11330032,11330107 |
2537560 | Analysenzertifikat | 29/01/2025 | 11330099,11330032,11330107 |
2624874 | Analysenzertifikat | 29/01/2025 | 11330099,11330032,11330107 |
2661711 | Analysenzertifikat | 29/01/2025 | 11330099,11330032,11330107 |
For Research Use or Further Manufacturing. Not for diagnostic use or direct administration into humans or animals.