Learn More
Gibco™ CF1-Mausembryonen-Fibroblasten, bestrahlt
Bestrahlte Gibco CF1 Mausembryonen-Fibroblasten (MEFs) sind Feeder-Zellen, die ideal für die Unterstützung gesunder, undifferenzierter embryonaler Stammzellen (ESCs) von Mensch und Maus sowie induzierter pluripotenter Stammzellen (iPSCs) in Kulturen sind. Hergestellt von MTI-GlobalSt
58.25 CHF - 74.25 CHF
Spezifikation
Inhalt und Lagerung | Kryokonservierte embryonale Mausfibroblasten Lagerung in Flüssigstickstoff. |
---|---|
Age | embryonisch |
Zelltyp | Fütterzelle, Fibroblastenzelle Mausembryo |
Form | Kryokonserviert |
Spezies | Maus |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
15815771
|
Gibco™
A34180 |
2 Millionen Zellen (2 x 106 Zellen) |
58.25 CHF
2 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
15943412
|
Gibco™
A34181 |
4 Millionen Zellen (4 x 106 Zellen) |
74.25 CHF
4 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
- Sparen Sie wertvolle Zeit mit bereits inaktivierten, gebrauchsfertigen MEFs
- Kultivieren Sie ESCs und iPSCs zuverlässig mit sorgfältig geprüften Feeder-Zellen
- Setzen Sie auf ein weit verbreitetes Produkt
Spezifikation
Kryokonservierte embryonale Mausfibroblasten Lagerung in Flüssigstickstoff. |
|
Fütterzelle, Fibroblastenzelle Mausembryo | |
Maus | |
Auf Trockeneis geliefert. |
embryonisch | |
Kryokonserviert | |
Gepoolte Proben |