Learn More
Gibco™ Definierter Trypsin-Inhibitor
Ohne Stoffe tierischen Ursprungs
Marke: Gibco™ R007100
93.64 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24156" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Sterile, phosphatgepufferte Kochsalzlösung (1x) mit aufgereinigtem Sojabohnen-Trypsininhibitor.
Nachhaltige Verpackung
Zellkultur, Hornhaut-Epithelzellkultur, Keratinozytkultur, Säugetier-Zellkultur, Säugetier-Epithelzellkultur, Primärzellkultur
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Spezifikation
-20 Grad C. | |
Ohne Stoffe tierischen Ursprungs | |
Trypsin-Inhibitor | |
7,4 | |
100 mL | |
Ohne Stoffe tierischen Ursprungs |
Säugetierzellen | |
1X | |
Steril gefiltert | |
Cascade Biologics™ | |
Raumtemperatur |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Spotlight
Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.Aktionscode: 24156Gültig bis zum: 2025-06-30