Learn More
Gibco™ Bovine Serum, heat inactivated, New Zealand origin
Generell von Rindern im Alter zwischen 12 und 24 gesammelt.
Marke: Gibco™ 26170035
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Serum-Kategorie: Sicher
- Herkunft: Neuseeland
Zellkultur, Säugetierzellkultur
Spezifikation
Lagerbedingungen: ≤ -10 ° C Versandbedingungen: Gefroren |
|
12 bis 24 Monate | |
Flüssig | |
Rinderserum von ausgewachsenen Tieren | |
hitzeinaktiviert | |
Sterile-filtered | |
gefroren |
Rind/Bovine | |
Neuseeland | |
Flasche | |
100 mL | |
Steril gefiltert | |
Gibco™ |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
2536779 | Analysenzertifikat | 29/01/2025 | 26170035,26170043 |
2596633 | Analysenzertifikat | 29/01/2025 | 26170035,26170043 |
2570461 | Analysenzertifikat | 29/01/2025 | 26170035,26170043 |
2669914 | Analysenzertifikat | 29/01/2025 | 26170035,26170043 |
2742087 | Analysenzertifikat | 29/01/2025 | 26170035,26170043 |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Gibco™ Bovine Serum, heat inactivated, New Zealand origin > 100 ml
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur