Learn More
Gibco™ Advanced RPMI 1640 Medium
GREENER_CHOICE
Erweitertes RPMI (Roswell Park Memorial Institute) 1640 ist ein weit verbreitetes Basalmedium, das die Kultur von Säugetierzellen mit einer reduzierten fötalen Kälberserum-Supplementation (FKS) ermöglicht
Marke:  Gibco™ 12633012
57.00 CHF gültig bis 2025-03-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
52.32 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24108" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11520446
  • 76.25 CHF / 500 Milliliter
Lager vorrätig
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Requires : Supplementierung
Beschreibung
Beschreibung
Im Vergleich zum klassischen RPMI 1640 kann die Serum-Supplementation um 50–90 % ohne Änderung der Wachstumsrate oder -morphologie verringert werden.i Zu den erfolgreich kultivierten Zellen im erweiterten RPMI 1640 ohne Anpassung gehören Sp2, Vero, Raji, Daudi und Jurkat. Dieses Advanced RPMI 1640 wird wie folgt modifiziert: mit Glukose, nicht essentiellen Aminosäuren, Natriumpyruvat, Phenolrot; ohne L-Glutamin, HEPES.
  • Unterscheidet sich von anderen Medien durch die Zugabe der folgenden Inhaltsstoffe, die zu einer Reduktion an Serum beitragen: Ethanolamin, Glutathion, Ascorbinsäure, Insulin, Transferrin, AlbuMAX™ I (lipidreiches bovines Serumalbumin für die Zellkultur) und der Spurenelemente Natriumselenit, Ammoniummetavanadat, Kupfersulfat und Manganchlorid.
  • Muss mit 1 bis 5 % fötalem Kälberserum und 4 mM L-Glutamin oder GlutaMAX™ supplementiert werden.
  • Viele Zelllinien erfordern keine Anpassung an dieses Nährmedium
  • Die FKS-Konzentration muss für jede Zelllinie optimiert werden, um eine maximale Serum-Reduktion zu erreichen
  • Nutzt ein Puffersystem mit Natriumbikarbonat (3,7 g/l) und erfordert daher eine 5 bis 10 %ige CO2-Umgebung zur Aufrechterhaltung des physiologischen pH-Werts
Zellkultur, Säugetierzellkultur
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Compliance
Gibco Advanced RPMI 1640 wird in einer cGMP-konformen Einrichtung in Grand Island, New York (USA) hergestellt, die von der US-Arzneimittelbehörde FDA als Hersteller von Medizinprodukten zugelassen und nach ISO 13485 zertifiziert ist.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
SP2, Vero, Raji, Daudi und Jurkat
1 X
RPMI 1640 Medium (Roswell Park Memorial Institute 1640 Medium)
Steril gefiltert
Glukose, Phenolrot, Natriumpyruvat, Nicht essenzielle Aminosäuren (NEAA)
cGMP-compliant under the ISO 13485 standard
500 mL
Lagerbedingungen: 2 bis 8 °C, vor Licht schützen
Versandbedingungen: Haltbarkeit bei
Raumtemperatur: 12 Monate ab Herstellungsdatum
Tierischen Ursprungs
Flüssig
Reduziertes Serum
Sterile-filtered
Kein Glutamin, Keine HEPES
Gibco™
Raumtemperatur
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation
Dokumentation
Brochures
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0320430 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog Number126330050,12633012,126331000
Chargennummer2683396 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog Number12633012
Chargennummer2683174 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog Number12633012
Chargennummer2766546 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/01/2025 Catalog Number12633012
Chargennummer2859284 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/01/2025 Catalog Number12633012
Name des Produkts
Gibco™ Advanced RPMI 1640 Medium > 500 ml