Learn More
Gibco™ Advanced MEM
Advanced MEM (Minimum Essential Medium) ist ein weit verbreitetes Basismedium, das die Kultur von Säugetierzellen mit einer reduzierten fötalen Rinderserum-Supplementation (FBS) ermöglicht.
69.00 CHF - 588.00 CHF
Spezifikation
Zelllinie | HeLa, BHK-21, 293, HEP-2, HT-1080, MCF-7 und Fibroblasten |
---|---|
Klassifikation | Tierischen Ursprungs |
Konzentration | 1 X |
Form | Flüssig |
Produkttyp | MEM (Minimum Essential Medium) |
Benötigt: Supplementierung
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11530436
![]() |
Gibco™
12492013 |
500 mL |
69.00 CHF
500 Milliliter |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11540436
![]() |
Gibco™
12492021 |
10 x 500 mL |
588.00 CHF
5000 Milliliter |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
- Advanced MEM (Minimum Essential Medium) ist ein weit verbreitetes Basalmedium, das die Kultur von Säugetierzellen mit einer reduzierten fötalen Kälberserum-Supplementation (FKS) ermöglicht.
- Im Vergleich zum klassischen MEM kann die Serum-Zugabe um 50 bis 90 % ohne Änderung der Wachstumsrate oder -morphologie verringert werden.
- Advanced MEM enthält folgende Inhaltsstoffe zur Serumreduktion: Ethanolamin, Glutathion, Ascorbinsäure, Insulin, Transferrin, AlbuMAX™ I lipidreiches Kälberserumalbumin für die Zellkultur und die Spurenelemente Natriumselenit, Ammoniummetavanadat, Kupfersulfat und Manganchlorid.
- Advanced DMEM/F-12 muss mit 1 bis 5 % fötalem Kälberserum und 4 mM L-Glutamin oder GlutaMAX™ supplementiert werden.
- Viele Zelllinien erfordern keine Anpassung an dieses Nährmedium
- Die FKS-Konzentration muss für jede Zelllinie optimiert werden, um eine maximale Serum-Reduktion zu erreichen.
- Advanced DMEM verwendet ein Puffersystem mit Natriumbikarbonat (3,7 g/l) und erfordert daher eine Umgebung mit 5 bis 10 % CO2, um den physiologischen pH-Wert aufrechtzuerhalten.
- Zellen, die erfolgreich und ohne Anpassung in Advanced DMEM/F-12 kultiviert werden, sind beispielsweise PK-15, MDCK, Vero, WI-38 und Hep-2.
- Bei 2 °C bis 8 °C lichtgeschützt lagern
Wurde folgendermaßen modifiziert:
- Mit: Glukose, nicht essentiellen Aminosäuren, Natriumpyruvat und Phenolrot
- Ohne: L-Glutamin, HEPES
iPaul Price, Brad Stiles, David Staines, Ethel Evege, Femi Fatunmbi, Kate Wagner, Lori Nestler, David Jayme. Advanced Media as Alternatives to Classical Basal Media. FOCUS, 2003. 25.2:3-6.
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Compliance
Gibco Advanced MEM wird in einer cGMP-konformen Einrichtung hergestellt, die sich in Grand Island, New York, befindet. Die Einrichtung ist von der US-Arzneimittelbehörde FDA als Hersteller von Medizinprodukten zugelassen und ISO 13485-zertifiziert.
Spezifikation
HeLa, BHK-21, 293, HEP-2, HT-1080, MCF-7 und Fibroblasten | |
1 X | |
MEM (Minimum Essential Medium) | |
Steril gefiltert | |
Geringe Glukosekonzentration, Phenolrot, Natriumpyruvat, Nicht essenzielle Aminosäuren (NEAA) | |
cGMP-compliant under the ISO 13485 standard | |
Umgebungstemperatur |
Tierischen Ursprungs | |
Flüssig | |
Reduziertes Serum | |
Sterile-filtered | |
Kein Glutamin, Keine HEPES | |
Gibco™ | |
Lagerbedingungen: 2 bis 8 °C, vor Licht schützen Versandbedingungen: Haltbarkeit bei Raumtemperatur: 12 Monate ab Herstellungsdatum |
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'shelfLife' : 12 Monate ab Herstellungsdatum