Learn More
Giantin Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
136.48 CHF - 385.92 CHF
Spezifikation
Antigen Giantin
Konzentration 0.54 mg/mL
Anwendungen Immunofluorescence, Immunocytochemistry
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16831815
Unterlagen ansehen
Proteintech
22270-1-AP-20UL
20 μL
136.48 CHF
20 Mikroliter
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
16821815
Unterlagen ansehen
Proteintech
22270-1-AP-150UL
150 μL
385.92 CHF
150 Mikroliter
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Golgin subfamily B member 1 (GOLGB1) is a single pass type I membrane protein located in the golgi apparatus membrane. GOLGB1 may participate in forming intercisternal cross-bridges of the Golgi complex.
Spezifikation
Spezifikation
Giantin
Immunofluorescence, Immunocytochemistry
Unconjugated
Rabbit
Human
Q14789
2804
Peptide
Primary
-20°C
GOLGB1
0.54 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
GCP, GCP372, giantin, GOLGB1, Golgin subfamily B member 1, GOLIM1, MacroGolgin
GOLGB1
IgG
Antigen Affinity Chromatography
Antibody
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Giantin Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech