Learn More
Fisherbrand™ Riesenrührstab aus PTFE
Entwickelt zur Verwendung in großen Behältern und in Fläschchen. Diese großen PTFE-beschichteten Magnetrührstäbe sind autoklavierbar.
Marke:  Fisherbrand™ 001.480
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10480971
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
  • Stabiler magnetischer Rührstab für allgemeine Anwendungen
  • Konzipiert für die Anwendung in großen Behältern und Vials
  • Autoklavierbar
Spezifikation
Spezifikation
Autoklavierbar
Weiß
Behälter & Gefäße, Heizrührer
80 mm
Dreieck
Konformitätsbescheinigung, Analysenzertifikat, Produktdatenblatt, Sicherheitsdatenblatt (SDB)
PTFE-ummantelter Magnetkern aus Alnico V
14 mm
2/Pckg.
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Riesenrührstab aus PTFE > Abmessungen (Durchm. x L): 14 Durchm. X 80 MML