Learn More
Fisherbrand™ Riesenrührstab aus PTFE
Entwickelt zur Verwendung in großen Behältern und in Fläschchen. Diese großen PTFE-beschichteten Magnetrührstäbe sind autoklavierbar.
Marke: Fisherbrand™ 001.2108
Beschreibung
- Stabiler magnetischer Rührstab für allgemeine Anwendungen
- Konzipiert für die Anwendung in großen Behältern und Vials
- Autoklavierbar
Spezifikation
Autoklavierbar | |
Weiß | |
Behälter & Gefäße, Heizrührer | |
108 mm | |
Zylinder |
Konformitätsbescheinigung, Analysenzertifikat, Produktdatenblatt, Sicherheitsdatenblatt (SDB) | |
PTFE-ummantelter Magnetkern aus Alnico V | |
27 mm | |
Je 1 |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Riesenrührstab aus PTFE > Abmessungen (Durchm. x L): 27 Durchmesser x 108 mm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur