Learn More
Heidolph™ Röhrchengestell
Zur Verwendung mit Reax Top und Reax Control
Marke: Heidolph™ 549-19000-00
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Für Reagenzgläser und Kolben bis zu 50 ml
Spezifikation
Riesenkopf | |
Vortex Reax TopMix |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Heidolph™ Röhrchengestell > Reagenzglastablett; groß – Durchmesser: 60 mm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur