Learn More
Brady™ GHS-Symbol - Gefahr für die Atemwege, Endlosrolle
Vorgedruckte Etiketten zur Identifizierung Ihrer Behälter für chemische Produkte.
Marke:  Brady™ 814029
471.20 CHF gültig bis 2025-08-24
Benutzen Sie den Promotions-Code "24132" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 15684227
  • 506.00 CHF / 250 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 11-07-2025
Beschreibung
  • Qualitativ hochwertige Etiketten, die den anspruchsvollsten Umgebungsbedingungen standhalten können
  • Hohe Beständigkeit gegen schlechtes Wetter, Abrieb und chemische Produkte
Spezifikation
Spezifikation
PIC 1807-100*100-B7541-RLL-C
Polyester
Dauerhaftes Acryl
0.099 mm
-40 °C bis 110 °C
Schwarz auf Weiß
Glanz
250/Packung
100 mm
100 mm
Diamantförmig
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Brady™ GHS-Symbol - Gefahr für die Atemwege, Endlosrolle > B x H: 100 x 100 mm