Learn More
Brady™ GHS-Symbol - Entzündlich, Endlosrolle
Vorgedruckte Etiketten zur Identifizierung Ihrer Behälter für chemische Produkte.
Marke: Brady™ 814024
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Qualitativ hochwertige Etiketten, die den anspruchsvollsten Umgebungsbedingungen standhalten können
- Hohe Beständigkeit gegen schlechtes Wetter, Abrieb und chemische Produkte
Spezifikation
PIC 1802-100*100-B7541-RLL-C | |
Polyester | |
Dauerhaftes Acryl | |
0.099 mm | |
-40 °C bis 110 °C | |
Schwarz auf Weiß |
Glanz | |
250/Packung | |
100 mm | |
100 mm | |
Diamantförmig |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Brady™ GHS-Symbol - Entzündlich, Endlosrolle > B x H: 100 x 100 mm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur