Learn More
Brady™ GHS-Symbol - Akute Toxizität, Endlosrolle
Vorgedruckte Etiketten zur Identifizierung Ihrer Behälter für chemische Produkte.
Marke:  Brady™ 814031
Artikelnummer. 15604237
  • 519.00 CHF / 250 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Beschreibung
  • Qualitativ hochwertige Etiketten, die den anspruchsvollsten Umgebungsbedingungen standhalten können
  • Hohe Beständigkeit gegen schlechtes Wetter, Abrieb und chemische Produkte
Spezifikation
Spezifikation
PIC 1809-100*100-B7541-RLL-C
Polyester
Dauerhaftes Acryl
0.099 mm
-40 °C bis 110 °C
Schwarz auf Weiß
Glanz
250/Packung
100 mm
100 mm
Diamantförmig
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Brady™ GHS-Symbol - Akute Toxizität, Endlosrolle > B x H: 100 x 100 mm