Learn More
Cole Parmer GFS Chemicals Primärstandardlösung für Trübungsmessung
GFS Chemicals Primärstandardlösung für Trübungsmessung kann zur Kalibrierung von Nephelometern oder Trübungsmessgeräten verwendet werden.
Marke:  Cole Parmer 08391-09
Artikelnummer. 15285662
  • 296.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 05-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
GFS Chemicals Primärstandardlösung für Trübungsmessung kann zur Kalibrierung von Nephelometern oder Trübungsmessgeräten verwendet werden.
  • EPA-zugelassene Polymerstandards übertreffen die Formazin-Standards.
  • Suspendierte Polymerpartikel setzen sich praktisch nie ab oder bilden Klumpen.
  • Die Lösungen halten ein Jahr lang die zulässigen NTU-Werte ±1 % ein.
  • NTU-Wert: 0,5
Spezifikation
Spezifikation
Standards und Kalibratoren für Trübungsmessgeräte
33,8 oz.
1 L
Name des Produkts
Cole Parmer GFS Chemicals Primärstandardlösung für Trübungsmessung > Standardlösung